A8919
Anti-Goat IgG (whole molecule)–Peroxidase antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti Goat Hrp Sigma
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
peroxidase conjugate
forma del anticuerpo
IgG fraction of antiserum
tipo de anticuerpo
secondary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
técnicas
direct ELISA: 1:30,000
dot blot: 1:2,000
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100
western blot (chemiluminescent): 1:160,000
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Nota de preparación
Cláusula de descargo de responsabilidad
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)