Key Documents
AP160P
Sigma-Aldrich
Anticuerpo de conejo anti-IgG de ratón conjugado con HRP
Chemicon®, from rabbit
Sinónimos:
Rabbit Anti-Mouse Antibody
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
peroxidase conjugate
antibody form
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
La inmunoglobulina G (IgG) es el anticuerpo glucoproteína más abundante que se encuentra en el suero humano. Es producida por las células B. La estructura de la IgG contiene cuatro cadenas polipeptídicas, que incluyen dos cadenas pesadas idénticas (H) y dos cadenas λligeras (L) idénticas. Estas cadenas están interconectadas por enlaces disulfuro. Existen cuatro isotipos de la IgG: IgG1, IgG2, IgG3 e IgG4.
Application
El anticuerpo de conejo anti-IgG de ratón conjugado de HRP se ha utilizado en Western blotting. (1:2000)(1:200000) (1:5000)
Biochem/physiol Actions
La inmunoglobulina G (IgG) contribuye a la activación del sistema del complemento. Neutraliza las partículas víricas y las toxinas. La IgG facilita la citotoxicidad mediada por células dependiente de anticuerpos (ADCC). La IgG materna se transfiere al feto a través de la placenta y es crucial para proteger a los recién nacidos contra las enfermedades infecciosas. La detección de los niveles de IgG en pacientes infectados por el coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV)-2 puede constituir una posible estrategia para evaluar la gravedad y el pronóstico de la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19).
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Elen Rizzi et al.
International journal of cardiology, 165(1), 165-173 (2011-09-16)
Increased oxidative stress upregulates matrix metalloproteinases (MMPs) and transforming grow factor (TGF-β), which are involved in hypertensive cardiac remodeling. We tested the hypothesis that tempol (an antioxidant) could prevent these alterations in two-kidney, one-clip (2K1C) hypertension. Sham-operated or hypertensive rats
Cristina Evangelisti et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 23(12), 4276-4287 (2009-08-29)
MicroRNAs are a class of sophisticated regulators of gene expression, acting as post-transcriptional inhibitors that recognize their target mRNAs through base pairing with short regions along the 3'UTRs. Several microRNAs are tissue specific, suggesting a specialized role in tissue differentiation
Neuron-glia communication: metallothionein expression is specifically up-regulated by astrocytes in response to neuronal injury.
Roger S Chung, Paul A Adlard, Justin Dittmann, James C Vickers, Meng Inn Chuah, Adrian K West
Journal of Neurochemistry null
G C Nascimento et al.
Brazilian journal of medical and biological research = Revista brasileira de pesquisas medicas e biologicas, 46(11), 956-967 (2013-11-26)
Orofacial pain is a prevalent symptom in modern society. Some musculoskeletal orofacial pain is caused by temporomandibular disorders (TMDs). This condition has a multi-factorial etiology, including emotional factors and alteration of the masticator muscle and temporomandibular joints (TMJs). TMJ inflammation
Stefany B A Cau et al.
Basic & clinical pharmacology & toxicology, 117(4), 234-241 (2015-03-31)
Imbalanced matrix metalloproteinase (MMP) activity is involved in hypertensive cardiac hypertrophy. Pharmacological inhibition of nuclear factor kappaB (NF-кB) with pyrrolidine dithiocarbamate (PDTC) can prevent MMP up-regulation. We suggested that treatment with PDTC could prevent 2-kidney, 1-clip (2K1C) hypertension-induced left ventricular