Merck
A9044
Sigma-Aldrich
IgG anti-ratón (molécula completa)-Peroxidasa antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti Mouse Antibody, Anti Mouse Antibody - Anti-Mouse IgG (whole molecule)–Peroxidase antibody produced in rabbit, Anti Mouse Hrp, Anti Mouse Hrp Sigma, Anti Mouse Igg, Sigma Anti Mouse Hrp
About This Item
MDL number:
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
biological source
rabbit
conjugate
peroxidase conjugate
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
technique(s)
direct ELISA: 1:40,000 using using 5 μg/ml of mouse IgG for coating and OPD substrate
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:200
western blot (chemiluminescent): 1:80,000-160,000
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
El subtipo de anticuerpo IgG constituye las inmunoglobulinas séricas más abundantes del sistema inmunitario. Es secretado por las células B y se encuentra en la sangre y los líquidos extracelulares.
El anticuerpo IgG es una glucoproteína compuesta de dos cadenas polipeptídicas (ligeras y pesadas), cada una de las cuales posee dominios variables y constantes. La región variable del anticuerpo IgG es específica de los antígenos y está muy conservada.
El anticuerpo anti-IgG de ratón (molécula completa)-peroxidasa es específico para todas las subclases de IgG de ratón. La IgG se purifica del suero de ratón mediante fraccionamiento y cromatografía de intercambio iónico. La IgG purificada se conjuga luego con la peroxidasa mediante enlaces cruzados de la proteína con glutaraldehído al 0,2 %.
La inmunoglobulina G (IgG) pertenece a la familia de las inmunoglobulinas y es un anticuerpo ampliamente expresado en el suero. Una inmunoglobulina tiene dos cadenas pesadas y dos cadenas ligeras conectadas por puentes disulfuro. Contribuye principalmente a la defensa inmunitaria. Es una glucoproteína y es una clase principal de inmunoglobulinas. La inmunoglobulina G (IgG) participa en la hipersensibilidad de tipo II y de tipo III. El ratón tiene cinco clases de inmunoglobulina: IgM, IgG, IgA, IgD e IgE. La IgG de ratón se divide además en cinco clases: IgG1, IgG2a, IgG2b y IgG3. La IgG contribuye a la opsonización,la fijación del complemento y la citotoxicidad mediada por células dependiente de anticuerpos.
Specificity
El anticuerpo anti-IgG de ratón (molécula completa)-peroxidasa es específico para todas las subclases de IgG de ratón.
Immunogen
IgG de ratón purificada
Application
El anticuerpo anti-IgG de ratón (molécula completa)–peroxidasa puede utilizarse en ELISA directo a una dilución de anticuerpos de trabajo de 1:40 000. Para el inmunotransferencia, puede emplearse una dilución de 1:80 000 a 1:160 000. Se recomienda una dilución de anticuerpos de trabajo de 1:200 para inmunohistoquímica de cortes de apéndice o amígdala humanas fijadas en formol e incluidas en parafina o de apéndice humano. El anticuerpo IgG de ratón-peroxidasa se utilizó a una dilución de 1:20 para inmunohistoquímica de cortes de tejido muscular de ratones; en el mismo estudio se utilizó una dilución de 1:500 para la transferencia South-western. Para la inmunotransferencia de extractos de tejido muscular esquelético humano, se utilizó una dilución de 1:5000.
El anticuerpo anti-IgG de ratón (molécula entera)-peroxidasa se ha utilizado en inmunoelectrotransferencia , inmunohistoquímica y análisis de micromatrices proteínicas de fase inversa.
Se generaron extractos de proteínas de epidermis de muestras de cirugía mamaria humana y se sometieron a inmunoelectrotransferencia utilizando anti-IgG de ratón procedente del conejo conjugada con HRP como secundario a una dilución de 1:80000 en TBST/5 % de leche.
Biochem/physiol Actions
El anticuerpo IgG proporciona protección contra infecciones causadas por bacterias, hongos y virus. Las IgG maternas son transferidas al feto a través de la placenta, que es vital para la defensa inmunitaria del neonato frente a las infecciones. El anticuerpo IgG tiene una función similar al anticuerpo IgM en la activación del sistema del complemento.
Physical form
Disolución en solución salina tamponada con fosfato 0,01 M, pH 7,4, que contiene MIT al 0,05 %
Preparation Note
Preparado por el método de glutaraldehído de dos pasos descrito por Avramas, S., et al., SCand. J. Immunol., 8, Suppl. 7, 7 (1978).
Storage and Stability
Mantener a -20 °C para una conservación prolongada. Para su uso continuo, el producto puede conservarse entre 2 y 8 °C durante un máximo de un mes. Para una conservación prolongada, la disolución puede congelarse en alícuotas de trabajo a -20 °C. No se recomienda la congelación y descongelación repetidas, ni la conservación en congeladores «frost-free». Si aparece una turbidez ligera tras una conservación prolongada, clarifique la disolución centrifugándola antes de usarla.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Natural autoantibodies
Coutinho A, et al.
Current Opinion in Immunology, 7(6), 812-818 (1995)
Rita Ferreira et al.
European journal of applied physiology, 97(3), 340-346 (2006-06-14)
The comprehension of the cellular mechanisms underlying skeletal muscle atrophy has been the aim of several experimental studies. However, the majority of them focused on alterations of the myocytes induced by different experimental conditions yet disregarding the contribution of other
Kristen J Nowak et al.
Annals of neurology, 61(2), 175-184 (2006-12-26)
To investigate seven congenital myopathy patients from six families: one French Gypsy, one Spanish Gypsy, four British Pakistanis, and one British Indian. Three patients required mechanical ventilation from birth, five died before 22 months, one is ventilator-dependent, but one, at
Anti-inflammatory activity of immunoglobulin G resulting from Fc sialylation
Kaneko Y, et al.
Science, 313(5787), 670-673 (2006)
Interactive sequences in the stress protein and molecular chaperone human alphaB crystallin recognize and modulate the assembly of filaments
Ghosh JG, et al.
The International Journal of Biochemistry & Cell Biology, 39(10), 1804-1815 (2007)
Artículos
Review the key factors that should figure in your decision to choose a secondary antibody. Learn about species, subclass, isotype, label, and more.
Review the key factors that should figure in your decision to choose a secondary antibody. Learn about species, subclass, isotype, label, and more.
Review the key factors that should figure in your decision to choose a secondary antibody. Learn about species, subclass, isotype, label, and more.
Review the key factors that should figure in your decision to choose a secondary antibody. Learn about species, subclass, isotype, label, and more.