Merck
A4679
Sigma-Aldrich
Agarosa
Low EEO, for Immunoelectrophoresis
Sinónimos:
3,6-Anhydro-α-L-galacto-β-D-galactan, Agarose LE
About This Item
Número de CAS:
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
41105317
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
biological source
algae (Gelidium)
Quality Level
form
powder
technique(s)
electrophoresis: suitable
immunodiffusion: suitable
immunoelectrophoresis: suitable
impurities
≤7% water
EEO
0.09-0.13
mp
88 °C±2 °C (1.5% gel)
transition temp
gel point 34-38 °C (1.5% gel)
gel strength
≥1200 g/cm2 (1% gel)
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.20%
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
InChI key
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
General description
Agarose contains β-D-galactose and 3,6-anhydro-α-L-galactose, linked by glycosidic bonds β(1-4).
Application
Agarose is the most popular medium for immunoelectrophoresis because of the large pore size for rapid diffusion and for low background staining by Coomassie Blue G stain. The low EEO and high gel strength is specifically selected and tested for immunoelectrophoresis and immunodiffusion.
Preparation Note
Gel Preparation:
1. Prepare a 1% agarose solution (sufficient for 10 gels 85 mm x 100 mm, 1-1.5 mm thick) by mixing 1.5 g agarose (Catalog No. A4679) in 150 mL of prepared barbital buffer and heat in a boiling water bath until completely dissolved.
2. To prepare one gel, pour 14 mL of agarose solution onto the hydrophilic side of a level, well supported 85 mm x 100 mm sheet of Electrophoresis Film for Agarose Gels (Catalog No. E0264). Pour from the center of the sheet toward its edges forming an even layer of agarose 1-1.5 mm thick.
3. Allow the gels to harden for one hour at 4 °C before using or store at 0-5 °C in an appropriate, plastic wrapped container.
Analysis Note
A continuación se presenta una lista de las propiedades asociadas a nuestras agarosas:
Contenido de sulfatos - utilizados como un indicador de pureza, ya que los sulfatos constituyen el principal grupo iónico presente.
Fuerza del gel - la fuerza que debe aplicarse a un gel para provocar su fractura.
Punto de gelificación - la temperatura a la cual una disolución acuosa de agarosa forma un gel cuando se enfría. Las disoluciones de agarosa exhiben histéresis en la transición de líquido a gel - es decir, su punto de gelificación no es el mismo que su temperatura de fusión.
Electroendosmosis (EEO) - movimiento de líquido a través del gel. En un gel de agarosa, los grupos aniónicos están pegados a la matriz y no pueden moverse, pero los contra-cationes disociables pueden migrar en la matriz hacia el cátodo, dando lugar a EEO. Dado que el movimiento electroforético de los biopolímeros suele ser en dirección al ánodo, la EEO puede alterar las separaciones debido a la convección interna.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Agarose and its derivatives as supports for enzyme immobilization
Zucca P, et al.
Molecules (Basel), 21(11), 1577-1577 (2016)
Julia Dahlmann et al.
Biomaterials, 34(10), 2463-2471 (2013-01-22)
In most pluripotent stem cell differentiation protocols the formation of embryoid bodies (EBs) is an important step. Here we describe a rapid, straightforward soft lithography approach for the preparation of hydrophilic silicon masters from different templates and the subsequent production
Sujith V W Weerasinghe et al.
Journal of medicinal chemistry, 51(18), 5542-5551 (2008-08-30)
Histone deacetylase 1 (HDAC1) has been linked to cell growth and cell cycle regulation, which makes it a widely recognized target for anticancer drugs. Whereas variations of the metal-binding and capping groups of HDAC inhibitors have been studied extensively, the
Michael J Lafferty et al.
The Journal of biological chemistry, 288(40), 28524-28534 (2013-08-21)
Elevated triglycerides are associated with an increased risk of cardiovascular disease, and lipoprotein lipase (LPL) is the rate-limiting enzyme for the hydrolysis of triglycerides from circulating lipoproteins. The N-terminal domain of angiopoietin-like protein 4 (ANGPTL4) inhibits LPL activity. ANGPTL4 was
Benjamin Pluvinage et al.
The Journal of biological chemistry, 288(39), 28078-28088 (2013-08-08)
The bacteria that metabolize agarose use multiple enzymes of complementary specificities to hydrolyze the glycosidic linkages in agarose, a linear polymer comprising the repeating disaccharide subunit of neoagarobiose (3,6-anhydro-l-galactose-α-(1,3)-d-galactose) that are β-(1,4)-linked. Here we present the crystal structure of a
Contenido relacionado
Nancy-520 for DNA Detection and Quantitation