Merck
A4418
Sigma-Aldrich
Sulfato de amonio
for molecular biology, ≥99.0%
Sinónimos:
Mascagnita
About This Item
Fórmula lineal:
(NH4)2SO4
Número de CAS:
Peso molecular:
132.14
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352314
eCl@ss:
38030408
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.31
assay:
≥99.0%
grade:
for molecular biology
form:
powder
solubility:
H2O: 0.667 g/mL
grade
for molecular biology
Quality Level
assay
≥99.0%
form
powder
technique(s)
affinity binding assay: suitable
protein purification: suitable
impurities
≤0.005% Insolubles
pH
5.0-6 (25 °C, 132 g/L)
mp
>280 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 0.667 g/mL
density
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤5 ppm
cation traces
Cu: ≤5 ppm
Fe: ≤5 ppm
Zn: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤2 ppm
absorption
≤0.025 at 280 at 1 M
≤0.03 at 260 at 1 M
suitability
suitable for flow cytometry
suitable for molecular biology
application(s)
metabolomics
microbiology
foreign activity
DNase, RNase, and protease, none detected
SMILES string
N.N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
InChI key
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
General description
El sulfato de amonio es una sal de sulfato inorgánico versátil y desempeña un papel crucial en la investigación bioquímica, la biología molecular y el cultivo celular. Sirve como una herramienta indispensable para purificar anticuerpos y precipitar o fraccionar proteínas. Además, es fundamental en el análisis cristalográfico de ácidos nucleicos y proteínas, y también se utiliza como suplemento de nitrógeno en medios sintéticos de laboratorio. Nuestro sulfato de amonio de calidad superior está meticulosamente diseñado para que carezca de ADNasas, ARNasas y proteasas, asegurando su idoneidad para la investigación de vanguardia.
Application
El sulfato de amonio contribuye a la precipitación rápida de las proteínas celulares. El sulfato de amonio puede utilizarse para la precipitación o el fraccionamiento de proteínas o para la purificación de anticuerpos. También es útil para el análisis cristalográfico de ácidos nucleicos y proteínas. El sulfato de amonio se ha utilizado
  • en la preparación de la tinción coloidal de Coomassie ′plata azul′ para proteínas.
  • Para precipitar la toxina Shiga del sobrenadante de cultivo.
  • para precipitaciones de partículas víricas del sobrenadante de cultivo.
Features and Benefits
  • Metales pesados (como Pb): ≤2 ppm
  • Sin ADNasas, ARNasas ni proteasa
Other Notes
Si desea más información sobre nuestra gama de productos bioquímicos, cumplimente este formulario.
comparable product
Referencia del producto
Descripción
Precios
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Use of ammonium sulphate as a sulphur fertilizer: Implications for ammonia volatilization
David S Powlson, Chris J Dawson
Soil use and management, 38(1), 622-634 (2022)
Assessment of Cell Cycle and Induction of Apoptosis by Shiga-like Toxin Produced by Escherichia coli O157:H7 in T47D Breast Cancer Cells Using Flow Cytometry
Wayan Suardana et al.
Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 23-10, 3247-3252 (2022)
Protein precipitation using ammonium sulfate
P Wingfield
Current Protocols in Protein Science / Editorial Board, John E. Coligan ... [Et Al.], 3 (2001)
Mohd Baasir Gaisawat et al.
Microorganisms, 8(1) (2020-01-08)
Clostridium (C.) difficile-infection (CDI), a nosocomial gastrointestinal disorder, is of growing concern due to its rapid rise in recent years. Antibiotic therapy of CDI is associated with disrupted metabolic function and altered gut microbiota. The use of probiotics as an
William P Heal et al.
Nature protocols, 7(1), 105-117 (2011-12-24)
A protocol for selective and site-specific enzymatic labeling of proteins is described. The method exploits the protein co-/post-translational modification known as myristoylation, the transfer of myristic acid (a 14-carbon saturated fatty acid) to an N-terminal glycine catalyzed by the enzyme