Merck
A0169
Sigma-Aldrich
Agarosa
Type I-A, low EEO
Sinónimos:
3,6-Anhydro-α-L-galacto-β-D-galactan, Agarose LE
About This Item
Número de CAS:
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
41105317
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Quality Level
type
Type I-A
form
powder
impurities
≤7% water
ash
≤0.5%
turbidity
≤4 NTU (1.5% gel)
EEO
0.09-0.13
mp
86.5-89.5  °C
transition temp
gel point 36 °C ±1.5 °C (1.5% gel)
gel strength
≥1200 g/cm2 (1% gel)
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.20%
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
InChI key
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
General description
Agarose, a natural polymer is obtained from sea algae. This neutral linear polysaccharide is made up of d-galactose and 3,6-anhydro-l-galactose. These are connected alternatively with the help of glycosidic bonds. Agarose has high significance in gel electrophoresis and gel chromatography.
Application
Agarose has been used:
  • as a component in the preparation of tumor tissue to embed the cell material
  • in the sample preparation for quantum dot analysis
  • in the preparation of agarose-solidified medium to study the effect of medium solidification on the culture of isolated ovules
Biochem/physiol Actions
Agarose is used as bioink, because of its characteristic properties such as, biocompatibility, mechanical strength and gelling ability at low temperature.
Analysis Note
A continuación se presenta una lista de las propiedades asociadas a nuestras agarosas:
Contenido de sulfatos - utilizados como un indicador de pureza, ya que los sulfatos constituyen el principal grupo iónico presente.
Fuerza del gel - la fuerza que debe aplicarse a un gel para provocar su fractura.
Punto de gelificación - la temperatura a la cual una disolución acuosa de agarosa forma un gel cuando se enfría. Las disoluciones de agarosa exhiben histéresis en la transición de líquido a gel - es decir, su punto de gelificación no es el mismo que su temperatura de fusión.
Electroendosmosis (EEO) - movimiento de líquido a través del gel. En un gel de agarosa, los grupos aniónicos están pegados a la matriz y no pueden moverse, pero los contra-cationes disociables pueden migrar en la matriz hacia el cátodo, dando lugar a EEO. Dado que el movimiento electroforético de los biopolímeros suele ser en dirección al ánodo, la EEO puede alterar las separaciones debido a la convección interna.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Single molecules of the bacterial actin MreB undergo directed treadmilling motion in Caulobactercrescentus
Kim SY, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 103(29), 10929-10934 (2006)
In vitro development of wheat (Triticum aestivum L.) from zygote to plant via ovule culture
Kumlehn J, et al.
Plant Cell Reports, 16(10), 663-667 (1997)
Peripheral Nerve Regeneration
Principles of Regenerative Medicine, 1047-1062 (2011)
3D bioprinting cartilage
3D Bioprinting for Reconstructive Surgery, 277-304 (2018)
Multimodal phantom of liver tissue
Chmarra MK, et al.
Testing, 8(5), e64180-e64180 (2013)