799300
Óxido de alúmina
activated, acidic, Brockmann I, free-flowing, Redi-Dri™
Sinónimos:
Alúmina
About This Item
Productos recomendados
grado
Brockmann I
activated
standard grade
Nivel de calidad
Línea del producto
Redi-Dri™
Formulario
powder
calidad
free-flowing
fabricante / nombre comercial
CAMAG 504-C-I
superficie
150 m2/g , +/- 10%
impurezas
<0.03% Fe2O3
<0.03% SiO2
<0.4% Na2O
tamaño de partícula
50-300 mesh
tamaño de poro
58 Å pore size
pH
4.5±0.5 ( in H2O)
mp
2040 °C (lit.)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.03 (mval/g)
cadena SMILES
O=[Al]O[Al]=O
InChI
1S/2Al.3O
Clave InChI
TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.