Merck
267740
Sigma-Aldrich
Óxido de alúmina
pore size 58 Å, ~150 mesh
Sinónimos:
Alúmina
About This Item
Fórmula lineal:
Al2O3
Número de CAS:
Peso molecular:
101.96
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352311
eCl@ss:
38120402
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
SB.52
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
descripción
weakly acidic
Nivel de calidad
Formulario
powder
técnicas
ion chromatography: suitable
impurezas
<0.03% Fe2O3
<0.4% Na2O
tamaño de partícula
~150 mesh
tamaño de poro
58 Å
pH
~6.0 ( in H2O)
mp
2040 °C (lit.)
trazas de anión
chloride (Cl-): ~0.06 meq/g
silicate (as SiO2): <0.03%
cadena SMILES
O=[Al]O[Al]=O
InChI
1S/2Al.3O
Clave InChI
TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N
Envase
Brockmann aluminum oxides are suitable for column chromatography and adsorptive filtration.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Effect of different catalyst supports on the (n, m) selective growth of single-walled carbon nanotube from Co-Mo catalyst.
Wang B, et al.
J. Mater. Sci., 44(12), 3285-3295 (2009)
Dehydration of 2-butanol by a sulfated zirconia/γ-alumina mixed metal oxide catalyst inside a gas chromatograph injection port.
Skrdla PJ and Lindemann C.
Applied Catalysis A: General, 246(2), 227-235 (2003)
Thermoanalytical studies of water on activated alumina, Brockmann I-V,(acid, neutral, basic) from- 60? to+ 700? C.
Hampson JW and Bleam WF.
Thermochimica Acta, 288(1), 179-189 (1996)
Prescott R and Graham MJ.
Oxidation of Metals, 38(3-4), 233-254 (1992)
Chien-Chih Lin et al.
Nanoscale, 5(17), 8090-8097 (2013-07-25)
We demonstrated a promising route for enhancing temperature sensitivity, improving saturation voltage, and reducing power consumption of the MOS(p) tunneling temperature sensors by introducing ultrathin Al2O3 into the dielectric stacks. Detailed illustrations of the working mechanism and device concept are