Merck
199974
Sigma-Aldrich
Óxido de alúmina
activated, neutral, Brockmann I
Sinónimos:
Alúmina
About This Item
Fórmula lineal:
Al2O3
Número de CAS:
Peso molecular:
101.96
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352311
eCl@ss:
38120402
PubChem Substance ID:
NACRES:
SB.52
grade
Brockmann I
activated
standard grade
form
powder
manufacturer/tradename
CAMAG 507-C-I
technique(s)
ion chromatography: suitable
impurities
<0.03% Fe2O3
<0.03% SiO2
<0.4% Na2O
particle size
40-160 μm
pore size
58 Å pore size
pH
7.0±0.5 ( in H2O)
mp
2040 °C (lit.)
SMILES string
O=[Al]O[Al]=O
InChI
1S/2Al.3O
InChI key
TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N
General description
Se ha estudiado el mecanismo de formación de las escamas protectoras de α-Al2O3 en las superficies de aleaciones binarias de M-Al (M = Fe, Ni o Co) a elevadas temperaturas. Los óxidos de aluminio activados que tienen diferentes acideces y concentraciones de agua (con una actividad de Brockmann de I a V) pueden detectar fácilmente varios tipos de agua (agua libre, agua de los poros y agua ligada) en el óxido de aluminio presente en los suelos.
Application
El óxido de aluminio (alúmina, Al2O3) se ha utilizado en la preparación de dobles hélices autoensambladas en una etapa de matrices de nanotubos de carbono de paredes múltiples (MWCNT) (compuestas de nanopartículas de Fe unidas a micropartículas de SiOx).
El óxido de aluminio (neutro) se ha utilizado en la preparación de catalizador de plata soportado por alúmina (Ag/Al2O3) adecuado para la reducción catalítica selectiva de óxidos de nitrógeno (NOx) por hidrocarburos (HC-SCR).
Packaging
Los óxidos de aluminio Brockmann son adecuados para cromatografía en columna y filtración adsortiva.
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
The role of Ag O Al entities in adsorption of NCO species and reduction of NO x.
Deng H, et al.
Catalysis Today, 258, 35-40 (2015)
Carbon nanotube bundles self-assembled in double helix microstructures.
Cervantes-Sodi F, et al.
Carbon, 50(10), 3688-3693 (2012)
Thermoanalytical studies of water on activated alumina, Brockmann I-V,(acid, neutral, basic) from- 60? to+ 700? C.
Hampson JW and Bleam WF.
Thermochimica Acta, 288(1), 179-189 (1996)
Prescott R and Graham MJ.
Oxidation of Metals, 38(3-4), 233-254 (1992)
Chien-Chih Lin et al.
Nanoscale, 5(17), 8090-8097 (2013-07-25)
We demonstrated a promising route for enhancing temperature sensitivity, improving saturation voltage, and reducing power consumption of the MOS(p) tunneling temperature sensors by introducing ultrathin Al2O3 into the dielectric stacks. Detailed illustrations of the working mechanism and device concept are