210250
Hydroxylamine sulfate
99%
Sinónimos:
Hydroxylammonium sulfate
About This Item
Productos recomendados
grado
for analytical purposes
Ensayo
99%
Formulario
crystals
mp
170 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
NO.NO.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3NO.H2O4S/c2*1-2;1-5(2,3)4/h2*2H,1H2;(H2,1,2,3,4)
Clave InChI
VRXOQUOGDYKXFA-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- Along with NaCl for reduction during the atomic absorption spectrophotometric quantification of mercury at ppb (parts-per-billion) levels in solution.
- As one of the constituents during the preparation of a coloring solution, impregnated in a cellulose based monitoring tape for the sensitive detection of formaldehyde gas.
- Simultaneous estimation of hydrarine and hydroxylamine in mixtures by titration with alkaline ferricyanide in presence of zinc sulfate.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Órganos de actuación
Blood
Código de clase de almacenamiento
4.1A - Other explosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?