Documentos clave
1.04617
Supelco
Hydroxylammonium sulfate
GR for analysis
Sinónimos:
Hydroxylammonium sulfate, Hydroxylamine sulfate
About This Item
Fórmula lineal:
(HONH3)2SO4
Número de CAS:
Peso molecular:
164.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352301
Número índice de la CE:
233-118-8
NACRES:
NA.21
Nivel de calidad
Formulario
solid
potencia
842 mg/kg LD50, oral (Rat)
1500-2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
3.6 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
170 °C (decomposition)
solubilidad
587 g/L
densidad
1.88 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
1100 kg/m3
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
[S](=O)(=O)([O-])[O-].[N+H3]O.[N+H3]O
InChI
1S/2H4NO.H2O4S/c2*1-2;1-5(2,3)4/h2*2H,1H3;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Clave InChI
VGYYSIDKAKXZEE-UHFFFAOYSA-L
Nota de análisis
Assay: ≥ 99 %
Chloride (Cl): ≤ 0.001 %
As (Arsenic): ≤ 0.00005 %
Cu (Copper): ≤ 0.0005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Hg (Mercury): ≤ 0.000001 %
Pb (Lead): ≤ 0.0005 %
Sulfated ash (residue on ignition): ≤ 0.1 %
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Órganos de actuación
Blood
Código de clase de almacenamiento
4.1A - Other explosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3