309400
Hydrazine solution
35 wt. % in H2O
Sinónimos:
Hydrazine, Nitrogen hydride
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
>1 (vs air)
presión de vapor
5 mmHg ( 25 °C)
Formulario
liquid
concentración
35 wt. % in H2O
densidad
1.011 g/mL at 25 °C
grupo funcional
hydrazine
cadena SMILES
NN
InChI
[1S/H4N2/c1-2/h1-2H2]
1S/H4N2/c1-2/h1-2H2
Clave InChI
[OAKJQQAXSVQMHS-UHFFFAOYSA-N]
OAKJQQAXSVQMHS-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?