Merck
D54702
Sigma-Aldrich
Ácido dicloroacético
ReagentPlus®, ≥99%
Sinónimos:
2,2-Dichloroacetic acid, DCA, DCAA
About This Item
Fórmula lineal:
Cl2CHCOOH
Número de CAS:
Peso molecular:
128.94
Beilstein/REAXYS Number:
1098596
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
vapor density
4.5 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
0.19 mmHg ( 20 °C)
product line
ReagentPlus®
assay
≥99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.466 (lit.)
bp
194 °C (lit.)
mp
9-11 °C (lit.)
density
1.563 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)C(Cl)Cl
InChI
1S/C2H2Cl2O2/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H,5,6)
InChI key
JXTHNDFMNIQAHM-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
¿Está buscando productos similares? Visita Guía de comparación de productos
General description
El ácido dicloroacético (DCA) es un ácido acético clorado del que se ha comunicado que es carcinógeno del hígado de ratón. Se han analizado los diversos grados de inflamación del poliéster en diferentes concentraciones de disolución de DCA mediante microscopia de contraste de fase. Se ha investigado la eficiencia de las nanopartículas de dióxido de titanio (TiO2) para catalizar la fotodegradación de DCA.
Application
El ácido dicloroacético (DCA) puede utilizarse como:
  • Reactivo en la síntesis de clorocetonas al reaccionar con ésteres en presencia de LiHMDS a través de una reacción de homologación tipo Claisen.
  • Agente direccionador de estructuras, disolvente o plastdopante para la preparación de diferentes morfologías de polianilina (PANI). La PANI nanoestructurada autoensamblable puede formarse debido a la presencia de un fuerte enlace de hidrógeno entre el DCA y la anilina o la polianilina.
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Oral
target_organs
Brain,Liver,Testes
supp_hazards
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Photodestruction of dichloroacetic acid catalyzed by nano-sized TiO2 particles.
Bahnemann DW, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 36(2), 161-169 (2002)
Morphological control of self-assembly polyaniline micro/nano-structures using dichloroacetic acid
Wang H and Lu Y
Synthetic Metals, 162(15-16), 1369-1374 (2012)
A B DeAngelo et al.
Toxicology, 114(3), 207-221 (1996-12-18)
The chlorinated acetic acids, in particular dichloroacetic acid (DCA), are found as chlorine disinfection by-products in finished drinking water supplies. DCA has previously been demonstrated to be a mouse liver carcinogen. Chronic studies are described in which male Fischer (F344)
The swelling of polyester in dichloroacetic acid.
Warwicker JO.
Journal of Applied Polymer Science, 22(3), 869-872 (1978)
Mild Homologation of Esters through Continuous Flow Chloroacetate Claisen Reactions
Ganiek MA, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 57(52), 17249-17253 (2018)
Artículos
Warburg effect enhances glucose to lactate conversion in tumor cells, regardless of oxygen levels; impacting cancer metabolism since 1924.
Warburg effect enhances glucose to lactate conversion in tumor cells, regardless of oxygen levels; impacting cancer metabolism since 1924.
Warburg effect enhances glucose to lactate conversion in tumor cells, regardless of oxygen levels; impacting cancer metabolism since 1924.
Warburg effect enhances glucose to lactate conversion in tumor cells, regardless of oxygen levels; impacting cancer metabolism since 1924.