Documentos clave
NIST2429
Flue Gas Desulfurization Gypsum
NIST®SRM®
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
envase
pkg of 200 g
fabricante / nombre comercial
NIST®
aplicaciones
environmental
Formato
multi-component solution
Descripción general
Información legal
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)