310034
Carbonato de calcio
powder, ≤50 μm particle size, 98%
Sinónimos:
Calcite, Calcium monocarbonate, Monocalcium carbonate
About This Item
Productos recomendados
grado
for analytical purposes
Ensayo
98%
Formulario
powder
tamaño de partícula
≤50 μm
solubilidad
H2O: insoluble
densidad
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Ca++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ca/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
Clave InChI
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?