Documentos clave
CRMUMPGO
Diesel
Multi-Parameter Certified Reference Material
Sinónimos:
Diesel MPCRMs
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
certified reference material
Formulario
liquid
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
Paragon Scientific Ltd
Descripción general
Diesel multi-parameter certified reference material (CRM) is certified following both ISO 17025 and ISO 17034 under UKAS accreditation.
Aplicación
Suitable for calibration and verification of laboratory test equipment, reporting values certified to the highest level of accreditation integrity.
Características y beneficios
  • Qualified for viscosity, density, flash point, cloud point, cold filter plugging point (CFPP) and distillation using ASTM / IP and EN test method protocols
  • Low levels of uncertainty ensures maximum accuracy of data
  • Fully traceable to international standards
  • 18-month shelf life
  • 500 mL inert glass packaging with tamper-evident cap provides absolute assurance of sample integrity
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
134.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
57 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1