Key Documents
A7517
Sigma-Aldrich
Seroalbúmina bovina
For use as a marker in SDS-PAGE
Sinónimos:
Albúmina bovina, Albúmina sérica bovina, BSA
About This Item
Número de CAS:
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.27
biological source
bovine
Quality Level
assay
24-32 mg/vial (biuret)
form
lyophilized powder
mol wt
~66 kDa
purified by
cold ethanol fractionation
packaging
vial of 25 mg
origin
USA origin
technique(s)
electrophoresis: suitable
pH
5.2
solubility
water: slightly soluble
suitability
suitable for (Suitable for use as an electrophoresis marker)
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
General description
Bovine Serum Albumin (BSA) is a globular and α-helical single-chain protein, produced in the liver. This non-glycosylated protein belongs to the serum albumins family. BSA consists of three homologous domains with two sub-domains each.
Application
Bovine Serum Albumin (BSA) has been used:
  • as a standard protein in the elution-filter aided proteome preparation (FASP) method and in sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel electrophoresis(SDS-PAGE)
  • as a component of the molecular weight marker in SDS-PAGE and western blotting
  • as a blocking agent in immunofluorescence
Biochem/physiol Actions
Se sospecha que ciertos epítopos conformacionales y de secuencia primaria son alérgenos en las alergias humanas a la leche y a la carne.
Bovine Serum Albumin (BSA) participates in the transport of endogenous and exogenous substances, such as hormones, fatty acids, drugs, and xenobiotics. It is used as a blocking agent in enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). BSA is usually preferred for the preparation of serum-free media. It is used in the pharmaceutical and cosmetic industry.
Preparation Note
La seroalbúmina puede denominarse también Fracción V. Esta convención de nomenclatura procede del método original de fraccionamiento de las proteínas séricas de Cohn en el que se utiliza precipitación en etanol frío. Utilizando dicho método, la seroalbúmina se encontró en la fracción quinta del etanol. Desde entonces, algunos han venido utilizando la expresión «Fracción V» para describir la albúmina sérica, al margen del método de preparación. Otros han utilizado este término para describir la seroalbúmina purificada por métodos de fraccionamiento en etanol que se han modificado mucho desde que se describió el método Cohn original. Sigma-Aldrich fabrica y distribuye seroalbúminas purificadas mediante una variedad de métodos primarios, entre ellos el verdadero método de fraccionamiento de Cohn, los métodos de fraccionamiento en etanol modificados, el fraccionamiento térmico y la cromatografía. Etapas de purificación añadidas pueden ser la cristalización o la filtración en carbón activado.
Recommended products
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Structural changes during the unfolding of Bovine serum albumin in the presence of urea: A small-angle neutron scattering study
Pramana, 63(2), 363-368 (2004)
Feiran Hao et al.
The Analyst, 141(16), 4953-4960 (2016-06-17)
Currently, the separation targets of preparative electrophoresis range from milligrams to micrograms of proteins. However, most commercially available preparative electrophoretic instruments function at the milligram level. Although some preparative electrophoretic apparatuses operated at the microgram level, the fractionation results are
Mehdi Fazlalipour et al.
Jundishapur journal of microbiology, 8(4), e17157-e17157 (2015-06-03)
Gradual development of a useful vaccine can be the main point in the control and eradication of Hepatitis C virus (HCV) infection. Hepatitis C Virus envelope glycoproteins are considered as the main HCV vaccine candidate. In this study, the Pichia
Subhajit Ghosh et al.
The journal of physical chemistry. B, 119(25), 7804-7815 (2015-05-30)
The study of protein-surfactant interactions is important because of the widespread use of surfactants in industry, medicine, and pharmaceutical fields. Sodium N-lauroylsarcosinate (SL-Sar) is a widely used surfactant in cosmetics, shampoos. In this paper, we studied the interactions of bovine
Yuhong Xiao et al.
Journal of immunological methods, 384(1-2), 148-151 (2012-06-27)
The enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) is an extremely common and powerful laboratory technique for detecting proteins by antibodies. Researchers frequently use bovine serum albumin (BSA) as a blocking agent to prevent non-specific binding of antigens and antibodies to the microtiter