Merck
Todas las fotos(4)
Documentos clave
05470
Sigma-Aldrich
Seroalbúmina bovina
lyophilized powder, crystallized, ≥98.0% (GE)
Sinónimos:
Albúmina bovina, Albúmina sérica bovina, BSA
About This Item
Número de CAS:
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.27
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
biological source
bovine
Quality Level
assay
≥98.0% (GE)
form
lyophilized powder
mol wt
~66 kDa
packaging
glass bottle of
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
electron microscopy: suitable
pH
4.8-7.5
solubility
H2O: slightly soluble
anion traces
chloride (Cl-): ≤2000 ppm
sulfate (SO42-): ≤1000 ppm
cation traces
Ca: ≤500 ppm
Cd: ≤5 ppm
Co: ≤5 ppm
Cr: ≤100 ppm
Cu: ≤20 ppm
Fe: ≤20 ppm
K: ≤50 ppm
Mg: ≤500 ppm
Mn: ≤5 ppm
Na: ≤7000 ppm
Ni: ≤5 ppm
Pb: ≤5 ppm
Zn: ≤10 ppm
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
Application
Albumin from bovine serum can be used for Electron and Immunoelectron microscopy.[1] It can also be used for isolating and culturing neonatal rat cardiac ventricular myocytes.[2]
Bovine serum albumin has been used to quantify proteins in raw enzyme extracts.[3][4] It has also been used as a blocking agent for mitochondrial imaging.[5]
Biochem/physiol Actions
Se sospecha que ciertos epítopos conformacionales y de secuencia primaria son alérgenos en las alergias humanas a la leche y a la carne.
Bovine serum albumin also refers as BSA or Fraction V is a protein isolated from cows. BSA can block vacant binding sites in enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) in both poly-l-lysine (PLL)-treated and non-treated microwells.[6] It can also trigger insulin dependent diabetes mellitus.[7]
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Preparation Note
La seroalbúmina puede denominarse también Fracción V. Esta convención de nomenclatura procede del método original de fraccionamiento de las proteínas séricas de Cohn en el que se utiliza precipitación en etanol frío. Utilizando dicho método, la seroalbúmina se encontró en la fracción quinta del etanol. Desde entonces, algunos han venido utilizando la expresión «Fracción V» para describir la albúmina sérica, al margen del método de preparación. Otros han utilizado este término para describir la seroalbúmina purificada por métodos de fraccionamiento en etanol que se han modificado mucho desde que se describió el método Cohn original. Sigma-Aldrich fabrica y distribuye seroalbúminas purificadas mediante una variedad de métodos primarios, entre ellos el verdadero método de fraccionamiento de Cohn, los métodos de fraccionamiento en etanol modificados, el fraccionamiento térmico y la cromatografía. Etapas de purificación añadidas pueden ser la cristalización o la filtración en carbón activado.
Other Notes
Review[8]
Sales restrictions may apply
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
In vitro digestibility of specific dsRNA by enzymes of digestive tract of shrimp Litopenaeus vannamei
Alvarez-Sanchez AR, et al.
Revista MVZ Cordoba, 22(2), 5867-5880 (2017)
Glucagon-like peptide-1 inhibits vascular smooth muscle cell dedifferentiation through mitochondrial dynamics regulation
Torres G, et al.
Biochemical Pharmacology, 104(1), 52-61 (2016)
Effect of dietary chitin on digestive enzyme activity, growth and survival of Macrobrachium tenellum juvenile prawns
Santos-Romero RB, et al.
Latin American Journal of Aquatic Research, 45(1), 130-138 (2017)
T. Peters, Jr.
Adv. Prot. Chem., 37, 161-161 (1985)
J D Marsh et al.
Circulation, 98(3), 256-261 (1998-08-11)
The role of androgens in producing cardiac hypertrophy by direct action on cardiac myocytes is uncertain. Accordingly, we tested the hypothesis that cardiac myocytes in adult men and women express an androgen receptor gene and that myocytes respond to androgens
Contenido relacionado
Cell culture media expertise accelerates lab-grown meat and seafood industry with animal-free formulations.
Cell culture media expertise accelerates lab-grown meat and seafood industry with animal-free formulations.
Cell culture media expertise accelerates lab-grown meat and seafood industry with animal-free formulations.
Cell culture media expertise accelerates lab-grown meat and seafood industry with animal-free formulations.