EQ70XXPKIT
Kit de purificación de agua ultrapura Milli-Q® EQ 7008/16
For Milli-Q® EQ 7008/16 systems to produce RO (Type 3) and ultrapure (Type 1) water
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
packaging
units of 1
manufacturer/tradename
Milli-Q®
storage condition
room temperature
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
cartridge H
39.5 cm (15.5 in.)
input
feed water nature tap water (within specifications of the water purification system)
compatibility
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
greener alternative category
General description
- Cartucho de pretratamiento IPAK Gard® 3/5 compuesto por un filtro plegado para la eliminación de partículas, minerales y coloides, y un bloque de carbono para la eliminación de cloro libre del agua de alimentación del grifo. Esto protege la membrana de ósmosis inversa (RO) y mejora el rendimiento del sistema.
- Cartuchos de ultrafiltración IPAK Meta® e IPAK Quanta® para producir agua purificada, diseñados para funcionar en conjunto para producir agua ultrapura (Tipo I) destinada a aplicaciones sensibles de laboratorio. Los cartuchos contienen una combinación de resina de intercambio iónico de lecho mixto Jetpore® e innovadores medios de intercambio iónico IQnano™ para eliminar los iones traza del agua de alimentación purificada, así como un carbón activado sintético de alta calidad, dirigido a los oligoelementos orgánicos contaminantes.
- El filtro de ventilación del depósito protege el agua RO (Tipo III) almacenada de la contaminación atmosférica. Contiene carbón activado, cal sodada y una membrana de filtración para evitar que entre aire impuro en el depósito.
Application
- Para los sistemas de purificación de agua ultrapura Milli-Q® EQ 7008/16
- Protege de manera óptima las membranas de RO (IPAK Gard®), eliminan los iones traza y los oligoelementos orgánicos (cartuchos de ultrafiltración Milli-Q® ) y protegen el agua almacenada de la contaminación atmosférica (filtro de ventilación del depósito)
Features and Benefits
- Las etiquetas e-Sure permiten la conexión RFID con el sistema para una supervisión perfecta del estado de los fungibles, la gestión de los datos y una trazabilidad completa.
- Se suministra con un tapón de drenaje para eliminar el exceso de agua y reducir el peso del cartucho agotado en su eliminación.
- El 63 % de los proveedores de repuestos para el cartucho IPAK Gard® y el 78 % de los proveedores de repuestos para el cartucho IPAK Quanta® e IPAK Meta® incluidos en este kit cuentan con la certificación del sistema de gestión medioambiental ISO 14001.
Contenido relacionado
Reduce your lab’s consumption of water, energy, plastics and chemicals. Eco-friendly Milli-Q® lab water purification systems and digital services can support your lab’s sustainability goals.
Reduce your lab’s consumption of water, energy, plastics and chemicals. Eco-friendly Milli-Q® lab water purification systems and digital services can support your lab’s sustainability goals.
Reduce your lab’s consumption of water, energy, plastics and chemicals. Eco-friendly Milli-Q® lab water purification systems and digital services can support your lab’s sustainability goals.
Reduce your lab’s consumption of water, energy, plastics and chemicals. Eco-friendly Milli-Q® lab water purification systems and digital services can support your lab’s sustainability goals.