Documentos clave
ZFC0NN2ST
Milli-Q
Conector de 2 m
Connects a system to a tank, for Milli-Q® IQ/IX/EQ series
Sinónimos:
Conector 2 m sistema a depósito
About This Item
Código UNSPSC:
41104214
NACRES:
JA.13
envase
pkg of 1 pieces
fabricante / nombre comercial
Milli-Q®
Longitud
2 m , Cable
compatibilidad
for use with Milli-Q® EQ 7000
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with Milli-Q® IQ 7000
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
Descripción general
Este conector de 2 m es un accesorio de instalación utilizado para conectar un tanque a los sistemas de purificación de agua Milli-Q® IQ 7000/03/05/10/15, Milli-Q® IX 7003/05/10/15 y Milli-Q® EQ 7000/08/16. Agrupa conexiones hidráulicas y eléctricas en un manguito de 2 m de longitud. También se dispone de una versión del conector de 5 m de longitud (ZFC0NN5ST).
Características y beneficios
  • Le permite instalar un depósito a una distancia de hasta 2 m del sistema
  • Consiga una instalación limpia y una integración clara agrupando tubos y cables en una única funda blanca
Información legal
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany