Key Documents
XX2504700
Millipore
Sistema de filtración al vacío
6-place, stainless steel, For simultaneous filtration of six test samples
Sinónimos:
Unidad de filtración al vacío, colector de filtración de acero inoxidable de 6 posiciones
About This Item
UNSPSC Code:
41116129
NACRES:
NB.24
material
anodized aluminum handle
stainless steel body
stainless steel connector (for hose)
stainless steel plug (for pipe)
stainless steel support (for filter holder)
stainless steel valve (3-way)
H
15.2 cm (6 in.)
L
87.6 cm
W
15.2 cm
weight
7.7 kg
input
sample type bottled water
sample type beer
sample type pharmaceutical(s)
sample type cosmetics
fitting
inlet filter holder support for No. 8 silicone perforated stopper
outlet hose adapter(s) for 3/16 - 1/4 in. tubing (each holder has a 3-way valve for venting)
application(s)
bioburden testing
cosmetics
environmental
food and beverages
water monitoring
shipped in
ambient
General description
El colector de filtración al vacío permite la filtración simultánea de seis muestras líquidas. Tiene seis soportes de filtración de acero inoxidable y cada soporte está equipado con un tapón perforado nº 8 estándar sobre las salidas del soporte. Los sistemas de filtración se conectan a una única fuente de vacío y hay válvulas de control separadas en cada estación para un funcionamiento independiente. El distribuidor de filtración al vacío garantiza la integridad de la muestra y minimiza la contaminación cruzada entre las muestras
Application
Los sistemas de filtración al vacío se utilizan durante la supervisión de la contaminación de los fluidos hidráulicos. Para asegurar la integridad de la muestra y reducir al mínimo la contaminación cruzada entre las muestras.
Features and Benefits
  • Conecte seis portafiltros a una fuente de vacío
  • Cada estación de filtración al vacío utiliza una válvula de control independiente
Preparation Note
Método de esterilización
En autoclave a 121°C