Key Documents
EZSTREAM1
Millipore
Bomba de vacío EZ-Stream®
For laboratory liquid filtration, suitable for bioburden testing
Sinónimos:
Bomba EZ-Stream® , bomba de filtración al vacío EZ-Stream®
About This Item
UNSPSC Code:
41116129
NACRES:
NB.79
agency
according to ISO 8199
reg. compliance
according to EU 2014/30
2014/35
2011/65
manufacturer/tradename
EZ-Stream®
parameter
3.8-4.0 L/min flow rate
H
22.2 cm (8.7 in.)
L
16.8 cm (6.6 in.)
W × L × H
19.6 cm (7.7 in.) × 16.8 cm (6.6 in.) × 22.2 cm (8.7 in.)
W
19.6 cm (7.7 in.)
weight
1.9 kg
input
bottled water
dairy
pharmaceutical(s)
sport drink
wine
beer
soft drink
cider
application(s)
bioburden testing
food and beverages
industrial qc
compatibility
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
shipped in
ambient
General description
La bomba de filtración al vacío EZ-Stream® está diseñada específicamente para el análisis microbiológico. El diseño compacto hace que la bomba sea ideal para utilizar tanto en la mesa de trabajo como en la campana de flujo de aire laminar, donde su pequeño tamaño ahorra espacio en el laboratorio. Con la bomba EZ-Stream®, el vacío se proporciona mediante un diafragma que no requiere mantenimiento y válvulas de retención específicas que permiten el paso de los líquidos a través de la bomba. No es necesario utilizar un contenedor de residuos, normalmente asociado con las bombas de aire tradicionales o un vacío interno. Esto libera espacio en la zona de trabajo del laboratorio y elimina la necesidad de vaciado repetido de pesados contenedores de residuos. Gracias a su diseño innovador, la bomba tiene un caudal de gran rendimiento.
Application
La bomba de filtración al vacío EZ-STREAM® se utiliza para análisis microbiológicos. Es ideal para la manipulación de líquidos y gases, lo que la hace adecuada también para muchas aplicaciones de los laboratorio de ciencias de la vida.
Features and Benefits
  • La transferencia directa garantiza que no se manipulen los residuos líquidos
  • Caudal de alto rendimiento
  • Diseño de reducción de ruido
  • Compacta
  • Tecnología sin mantenimiento
  • Cumple con la norma ISO para el análisis microbiológico
Components
Guía del usuario multilingüe de la Bomba
Fuente de alimentación
Legal Information
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EZ-STREAM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite la Librería de documentos
Artículos
New microbiological standards for fruit juices focus on detecting Alicyclobacillus spp. using BAT broth and agar.
New microbiological standards for fruit juices focus on detecting Alicyclobacillus spp. using BAT broth and agar.
New microbiological standards for fruit juices focus on detecting Alicyclobacillus spp. using BAT broth and agar.
New microbiological standards for fruit juices focus on detecting Alicyclobacillus spp. using BAT broth and agar.
Ver todo