Documentos clave
SLLG013SL
Millipore
Filtro de jeringa de PTFE hidrófilo Millex
pore size 0.2 μm, diam. 13 mm, sterile
Sinónimos:
Filtro de jeringa Millex-LG, Filtro de jeringa de PTFE de 0,2 μm.
About This Item
Código UNSPSC:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.22
Materiales
PTFE membrane
high-density polyethylene housing
Nivel de calidad
esterilidad
ethylene oxide treated
sterile
Línea del producto
Millex
caducidad
3 yr
Características
holdup volume< 50 μL
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
Millex
Parámetros
45 °C max. temp.
75 psi max. inlet pressure
técnicas
sterile filtration: suitable
Diámetro
13 mm
filtración área
0.65 cm2
inlet to outlet H
21 mm
volumen
10 mL
Matriz
Biopore
tamaño de poro
0.2 μm
entrada
aqueous solution(s)
organic solvent(s)
tissue culture medium
punto de burbuja
>13 psi, 60/40% IPA/water
Adaptador
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
aplicaciones
sample preparation
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
La unidad Millex-LG de 13 mm estéril es un filtro accionado a través de jeringa para la esterilización de disolventes o disoluciones acuosas (eluidos de la columna, aditivos para cultivos de tejidos, muestras de HPLC, etc.) en volúmenes de 10 ml. La unidad Millex-LG de un solo uso y resistente a disolventes incorpora la membrana de PTFE hidrófila de 0,2 μm. La unidad de filtro Millex-LG es adecuada para utilizar como filtro de jeringa para esterilizar y ultralimpiar disoluciones.
Aplicación
Millex-LG, 0,20 μm se ha utilizado:
  • en la preparación de compuestos en dimetilsulfóxido (DMSO) anhidro para experimentos in vitro
  • como filtro resistente a disolventes orgánicos para preparar una disolución de perclorato de 3,3′-dioctadeciloxacarbocianina (DiO) estéril en etanol
  • para eliminar agregados lipídicos en la preparación de pequeñas vesículas unilamelares (SUV)
Información legal
BIOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite la Librería de documentos
Noriko Kashima et al.
Biogerontology, 13(3), 337-344 (2012-04-10)
Methods for quantitative oral administration of various substances to Caenorhabditis elegans are needed. Previously, we succeeded in oral administration of hydrophilic substances using liposomes. However, an adequate system for delivery of hydrophobic chemicals was not available. In this study, we
Aaron M Joffe et al.
Nature protocols, 15(7), 2230-2246 (2020-06-21)
Macrophage phagocytosis can be triggered by diverse receptor-ligand interactions to clear pathogens and dead cells from a host. Many ways of assaying phagocytosis exist that utilize a variety of phagocytic targets with different combinations of receptor-ligand interactions, making comparisons difficult.
Danchen Wu et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 34(1), 1447-1464 (2020-01-10)
Mitochondrial fission is important in physiological processes, including coordination of mitochondrial and nuclear division during mitosis, and pathologic processes, such as the production of reactive oxygen species (ROS) during cardiac ischemia-reperfusion injury (IR). Mitochondrial fission is mainly mediated by dynamin-related