Documentos clave
SLLGC25NS
Millipore
Filtro de jeringa de PTFE hidrófilo Millex
pore size 0.2 μm, diam. 25 mm, non-sterile
Sinónimos:
Filtro de jeringa Millex-LG, Filtro de jeringa de PTFE de 0,2 μm.
About This Item
Código UNSPSC:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
PTFE membrane
high-density polyethylene housing
Nivel de calidad
esterilidad
non-sterile
Línea del producto
Millex
Características
holdup volume< 100 μL
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
Millex
Parámetros
45 °C max. temp.
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
técnicas
analytical sample preparation: suitable
ion chromatography: suitable
Altura
19.8 mm
Diámetro
25 mm
filtración área
3.9 cm2
volumen
100 mL
tamaño de poro
0.2 μm
entrada
sample type aqueous solution(s)
sample type organic solution(s)
Adaptador
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
Código del filtro: LG
Descripción general de los filtros de jeringa IC Millex no estériles:
• Cromatografía iónica certificada
• Membrana de PTFE hidrófila disponible en tamaños de poro de 0,20 µm y 0,45 µm y dos diámetros para adaptarse a las necesidades de su aplicación.
• Bajo nivel de extraíbles en IC, optimización de los niveles de fondo en análisis de IC sensibles
• Compatibles con disoluciones acuosas y orgánicas, ofreciendo una amplia compatibilidad química y flexibilidad en el laboratorio.
Número de referencia (SKU) y tamaños de envase
SLLGC13NL: PTFE hidrófila de 0,2 µm, 13 mm, 100 por paquete
SLLGC25NS: PTFE hidrófila de 0,2 µm, 25 mm, 50 por paquete
SLLHC13NL: PTFE hidrófila de 0,45 µm, 13 mm, 100 por paquete
SLLHC25NS: PTFE hidrófila de 0,45 µm, 25 mm, 50 por paquete
Aplicaciones:
Cromatografía iónica
Aplicación
Membrana de PTFE hidrófila Millex-LG de 0,20 µm de tamaño de poro, 25 mm de diámetro, cromatografía iónica certificada
Envase
No estéril
Especificaciones
Para uso general de laboratorio.
Forma física
Código de colores: Entrada natural/salida natural
Información legal
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite la Librería de documentos
Artículos
Millex® hydrophilic PTFE syringe filters offer broad chemical compatibility and robust performance for various sample filtrations.
Millex® hydrophilic PTFE syringe filters offer broad chemical compatibility and robust performance for various sample filtrations.
Millex® hydrophilic PTFE syringe filters offer broad chemical compatibility and robust performance for various sample filtrations.
Millex® hydrophilic PTFE syringe filters offer broad chemical compatibility and robust performance for various sample filtrations.
Ver todo