Key Documents
SLFGX13
Millipore
Filtro de jeringa de PTFE hidrófobo Millex®
pore size 0.2 μm, diam. 13 mm, non-sterile
Sinónimos:
Filtro de jeringa Millex-FG, Filtro de jeringa de PTFE Fluoropore®, Filtro de jeringa de PTFE de 0,2 μm.
About This Item
UNSPSC Code:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
material
PTFE membrane
polypropylene housing
Quality Level
sterility
non-sterile
product line
Millex®
feature
holdup volume≤ 15 μL (after air purge)
hydrophobic
manufacturer/tradename
Millex®
parameter
10 bar max. inlet pressure (150 psi)
45 °C max. temp.
technique(s)
UHPLC: suitable
analytical sample preparation: suitable
gas filtration: suitable
vent filtration: suitable
H
21 mm
diam.
13 mm
filtration area
0.8 cm2
volume
10 mL
color
red
matrix
Fluoropore®
pore size
0.2 μm
input
gas
sample type mild organic solution(s)
sample type mild organic solution(s)
sample type organic solution(s)
bubble point
≥0.8 bar, air with water at 23 °C
fitting
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
shipped in
ambient
General description
Descripción general de los filtros de jeringa no estériles Millex® con membrana de PTFE hidrófoba Fluoropore :
-Ideal para filtrar muestras en disolventes orgánicos, y también se puede utilizar para evitar el flujo de retorno de la humedad atmosférica en aplicaciones de ventilación.
-Amplia compatibilidad química y excelente resistencia a los disolventes con disoluciones orgánicas
-Disponible en tamaños de poro de 0,20 µm, 0,45 µm y 5,0 µm y tres diámetros para adaptarse a los requisitos de sus aplicaciones
-La carcasa está hecha de un polietileno alta densidad (HDPE) y pocos extraíbles o polipropileno.
Disponible en varios tamaños de paquete:
SKU que termina con NS (-------- NS): 50 por envase
Número de referencia acabado en NL (---------NL): 100 por envase
Número de referencia acabado en TL (---------TL): 100 por envase.
Estos filtros de jeringa tienen una salida de tubo
Número de referencia acabado en NB (---------NB): 250 por envase
Número de referencia acabado en NK (---------NK): 1000 por envase
Aplicaciones:
Eliminación de partículas finas y clarificación de disoluciones orgánicas, filtración de ventilación, esterilización de gases
Packaging
No estéril
Specifications
Para uso general de laboratorio.
Legal Information
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany