Key Documents
SLHVDZ5
Millipore
Filtro de jeringa de PVDF Millex®
pore size 0.45 μm, diam. 25 mm, non-sterile, hydrophilic
Sinónimos:
Filtro de jeringa Millex-HV, Filtro de jeringa de PVDF Durapore®, Filtro de jeringa de PVDF de 0,45 μm.
About This Item
UNSPSC Code:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
material
PVDF membrane
high-density polyethylene housing
Quality Level
sterility
non-sterile
product line
Millex®
feature
holdup volume< 100 μL
hydrophilic
manufacturer/tradename
Millex®
parameter
45 °C max. temp.
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
technique(s)
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
low protein-binding filtration: suitable
H
21 mm
diam.
25 mm
filtration area
3.9 cm2
volume
100 mL
matrix
Durapore®
pore size
0.45 μm
input
sample type aqueous solution(s)
sample type mild organic solution(s)
fitting
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
shipped in
ambient
General description
Código del filtro: HV
Filtros de jeringa Millex® no estériles compatibles con la automatización:
- Diseñados para proporcionar filtración eficiente para disolución y otras aplicaciones de preparación de las muestras automatizadas.
- La carcasa abovedada asegura la entrega fiable de los filtros
- Disponibles en una variedad de tipos de membrana y tamaños de poro, entre ellos unidades con prefiltros para muestras cargadas de partículas.
- Disponibles en tubos a granel o tubos de alimentación para utilizar con sistemas de cambio de filtro automático
- Conexión Luer-Lok optimizada para el alineamiento y el encaje precisos
Disponible en 2 tamaños de envase:
- Número de referencia acabado en NZ (---------NZ): envase de 200 que viene premontado en 8 tubos con 25 unidades cada tubo.
- Número de referencia acabado en NK (---------NK): 1000 por envase, suministrados en formato a granel
Aplicaciones:
- Análisis de disolución de fármacos
- Preparación automática de muestras
- Clarificación de disoluciones con concentraciones elevadas de partículas
Packaging
A granel, no estériles, 1000 unidades (no tubos)
Specifications
Para uso general de laboratorio.
Physical form
Código de colores: Entrada natural/salida natural
Other Notes
Compatible con automatización: Sí
Legal Information
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Visite la Librería de documentos
Artículos
Hydrophilic PTFE Millex® syringe filters ensure accurate dissolution testing and sample preparation for HPLC analysis.
Hydrophilic PTFE Millex® syringe filters ensure accurate dissolution testing and sample preparation for HPLC analysis.
Hydrophilic PTFE Millex® syringe filters ensure accurate dissolution testing and sample preparation for HPLC analysis.
Hydrophilic PTFE Millex® syringe filters ensure accurate dissolution testing and sample preparation for HPLC analysis.