Key Documents
Z169641
Supelco
Spectroline® E-Series UV lamp
output8 W, AC/DC input 230 V AC
Sinónimos:
E-Series Ultraviolet Lamp
About This Item
UNSPSC Code:
41115711
NACRES:
NC.07
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
W × L × H
3 1/4 in. × 13 1/4 in. × 2 1/2 in.
output
(This product is supplied with an EU plug)
8 W
General description
Puede usarse solo (portátil) o en cabinas de visualización. Las lámparas tienen un tubo de onda larga (365 nm) y otro de onda corta (254 nm). 230 V. Conformidad CE.
Legal Information
Spectroline is a registered trademark of Spectronics, Corp.
replacement part
Referencia del producto
Descripción
Precios
Visite la Librería de documentos
Protocolos
HPLC Analysis of EDTA on SeQuant ZIC-HILIC
Separation of Fumaric acid; Oxalic acid; Citric acid