Key Documents
SLGVX13
Millipore
Filtro de jeringa de PVDF Millex®
pore size 0.22 μm, diam. 13 mm, non-sterile, hydrophilic
Sinónimos:
Filtro de jeringa Millex-GV, Filtro de jeringa de PVDF Durapore®, Filtro de jeringa de PVDF de 0,22 μm
About This Item
UNSPSC Code:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
material
PVDF membrane
polypropylene housing
Quality Level
sterility
non-sterile
product line
Millex®
feature
holdup volume≤ 15 μL (after air purge)
hydrophilic
manufacturer/tradename
Millex®
parameter
10 bar max. inlet pressure (150 psi)
16 L/min flow rate
16 mL/min-cm2 water flow rate
45 °C max. temp.
technique(s)
UHPLC: suitable
analytical sample preparation: suitable
low protein-binding filtration: suitable
H
21 mm
diam.
13 mm
filtration area
0.8 cm2
volume
10 mL
color
yellow
matrix
Durapore®
pore size
0.22 μm
input
sample type mild organic solution(s)
sample type aqueous solution(s)
bubble point
≥3.4 bar, air with water at 23 °C
fitting
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
shipped in
ambient
General description
Descripción de los filtros de jeringa no estériles Millex® con membrana Durapore (PVDF)
•Baja adsorción de proteínas para reducir al mínimo la interacción con su muestra y maximizar la recuperación
•Compatible con disoluciones acuosas y orgánicas suaves
•Disponibles en tamaños de poro de 0,22 μm y 0,45 μm y tres diámetros para adaptarse a los requisitos de su aplicación
•Los materiales de la carcasa son o bien polipropileno o bien polietileno de alta densidad (HDPE), lo que ofrece bajos niveles de extraíbles y amplia compatibilidad química
Disponible en múltiples tamaños de envase:
Número de referencia acabado en NS (---------NS): 50 por envase
Número de referencia acabado en NL (---------NL): 100 por envase
Número de referencia acabado en TL (---------TL): 100 por envase. Estos filtros de jeringa tienen una salida de tubo
Número de referencia acabado en NB (---------NB): 250 por envase
Número de referencia acabado en NK (---------NK): 1000 por envase
Aplicaciones:
Filtración de la muestra antes de la UHPLC, la HPLC, la LC-MS y la espectroscopia de masas; filtración de disolventes; filtración de muestras biológicas y disoluciones proteicas
Specifications
Para uso general de laboratorio.
Legal Information
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite la Librería de documentos
Artículos
Visión general de los ensayos de las impurezas nitrosamínicas, las regulaciones mundiales y las consideraciones clave en la selección de los filtros para la preparación y el análisis de las muestras.
Visión general de los ensayos de las impurezas nitrosamínicas, las regulaciones mundiales y las consideraciones clave en la selección de los filtros para la preparación y el análisis de las muestras.
An overview of nitrosamine impurity testing, worldwide regulations, and key considerations in filter selection for sample preparation and analysis.
An overview of nitrosamine impurity testing, worldwide regulations, and key considerations in filter selection for sample preparation and analysis.
Ver todo