Documentos clave
Z377821
Lápiz PAP avanzado
5 mm tip width
Sinónimos:
hydrophobic barrier pen, immunostaining wax pen, liquid blocker pap pen, water repellant barrier pen
About This Item
Código UNSPSC:
41181600
NACRES:
MA.01
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Ted Pella 22309
Aplicación
Utilice el bolígrafo para dibujar un círculo hidrófobo al rededor del tejido montado en el portaobjetos. Evita el desperdicio de valiosos reactivos al mantener el líquido acumulado en una pequeña gota. Insoluble en etanol, acetona y agua, pero se limpiará con xileno.
Para utilizar en cortes montados en parafina o portaobjetos tratados con albúmina o poli-lisina.
Cantidad
Pueden hacerse más de 600 círculos con cada bolígrafo.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Ozone 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Liver,Central nervous system, Respiratory system
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
159.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
71 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Mimi R Borrelli et al.
Aesthetic surgery journal, 40(4), 369-379 (2019-04-12)
Breast capsular contracture is a major problem following implant-based breast reconstruction, particularly in the setting of radiation therapy. Recent work has identified a fibrogenic fibroblast subpopulation characterized by CD26 surface marker expression. This work aimed to investigate the role of
Bruce A Corliss et al.
Frontiers in physiology, 10, 1389-1389 (2019-11-30)
Frigid temperatures of the Southern Ocean are known to be an evolutionary driver in Antarctic fish. For example, many fish have reduced red blood cell (RBC) concentration to minimize vascular resistance. Via the oxygen-carrying protein hemoglobin, RBCs contain the vast