SAMP2GNNB
Filtro Millex® para el sistema Samplicity® G2
Nylon, pore size 0.2 μm, diam. 33 mm, non-sterile, hydrophilic
Sinónimos:
Filtro de jeringa Millex-GN, Filtro de jeringa de nailon de 0,2 μm.
About This Item
Productos recomendados
material
Nylon membrane
polypropylene housing
Quality Level
sterility
non-sterile
product line
Millex®
Samplicity®
feature
holdup volume≤ 80 μL (after air purge)
hydrophilic
manufacturer/tradename
Millex®
Samplicity®
parameter
45 °C max. temp.
8.6 bar max. inlet pressure (125 psi)
technique(s)
UHPLC: suitable
analytical sample preparation: suitable
diam.
33 mm
filtration area
4.5 cm2
volume
1.7 mL
color
purple
pore size
0.2 μm
input
sample type organic solution(s)
sample type aqueous solution(s)
bubble point
≥2.9 bar, air with water at 23 °C
fitting
female Luer-Lok® inlet connection
female Luer-Lok® inlet fitting
male Luer outlet slip
shipped in
ambient
General description
• El sistema de filtración Samplicity G2 permite la filtración al vacío de hasta 8 muestras a la vez, directamente en los viales para HPLC
• Los filtros Millex para el sistema Samplicity G2 proporcionan embudos adaptadores y filtros Millex de 33 mm
• El sistema Samplicity G2 tiene un impacto ergonómico menor que el filtrado manual con jeringa
• Disponible en tamaños de poro de 0,20 µm y 0,45 µm con membranas Durapore PVDF, Millipore Express PLUS PES o nailon
Disponibles en paquetes de 2 tamaños:
SKU que termina en NB (-------- NB): 250 por envase
Número de referencia acabado en NK (---------NK): 1000 dispositivos (4x 250 por envase)
Aplicaciones:
HPLC; filtración de muestras viscosas o cargadas de partículas para HPLC
Application
Packaging
Components
Specifications
Physical form
Legal Information
Artículos
Hydrophilic PTFE Millex® syringe filters ensure accurate dissolution testing and sample preparation for HPLC analysis.
Hydrophilic PTFE Millex® syringe filters ensure accurate dissolution testing and sample preparation for HPLC analysis.
Hydrophilic PTFE Millex® syringe filters ensure accurate dissolution testing and sample preparation for HPLC analysis.
Hydrophilic PTFE Millex® syringe filters ensure accurate dissolution testing and sample preparation for HPLC analysis.