Documentos clave
SLGP033N
Millipore
Filtro de jeringa de polietersulfona Millex
pore size 0.22 μm, diam. 33 mm, non-sterile, hydrophilic, PFAS Validated
Sinónimos:
Filtro de jeringa Millex-GP, Filtro de jeringa de PES de 0,22 μm., Jeringa de jeringa PES Millipore Express®, filtro de jeringa de polietersulfona
About This Item
Código UNSPSC:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.22
Materiales
polyethersulfone membrane
polypropylene housing
Nivel de calidad
Agency
PFAS Validated
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 537.1
esterilidad
non-sterile
Línea del producto
Millex
Características
holdup volume≤ 80 μL (after air purge)
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
Millex
Parámetros
45 °C max. temp.
8.6 bar max. inlet pressure (125 psi)
técnicas
UHPLC: suitable
analytical sample preparation: suitable
fast flow filtration: suitable
low protein-binding filtration: suitable
Altura
27 mm
Diámetro
33 mm
filtración área
4.5 cm2
volumen
100 mL
color
green
Matriz
Millipore Express®
tamaño de poro
0.22 μm
entrada
sample type aqueous solution(s)
sample type mild organic solution(s)
punto de burbuja
≥4.3 bar, air with water at 23 °C
Adaptador
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
aplicaciones
PFAS testing
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
Los filtros de jeringa Millex no estériles con membrana de polietersulfona (PES) Millipore Express® PLUS permiten una rápida filtración de disoluciones acuosas y orgánicas suaves
  • Validados para concentraciones bajas de 42 compuestos PFAS. Estos compuestos están incluidos en la EPA 537.1 y la EPA 1633. Todos los compuestos analizados estaban por debajo del límite de notificación. Encontrará más información en la guía del usuario y el certificado de calidad
  • Poca adsorción a proteínas para reducir al mínimo la interacción con su muestra y maximizar la recuperación
  • Carcasa de polipropileno que ofrece una baja concentración de extraíbles y una amplia compatibilidad química
Aplicación
Adecuados para la filtración de muestras para análisis de las PFAS, filtración de disoluciones acuosas y orgánicas y suaves
Especificaciones
Para uso general de laboratorio.
Información legal
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite la Librería de documentos
Artículos
Data and recommended filtration products for PFAS testing using Modified EPA 1633.
Datos y productos de filtración recomendados para analizar las PFAS utilizando la metodología EPA 1633 modificada.
View data on fluorinated extractables, recovery, and recommended filtration products for PFAS testing using Modified EPA 537.1.
View data on fluorinated extractables, recovery, and recommended filtration products for PFAS testing using Modified EPA 537.1.
Ver todo