Key Documents
SAMPLG001
Millipore
Filtro Millex Samplicity®
PTFE membrane, pore size 0.2 μm, diam. 25 mm, non-sterile, hydrophilic
Sinónimos:
Filtro de jeringa Millex-LG, Filtro de jeringa de PTFE de 0,2 μm.
About This Item
UNSPSC Code:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
material
PTFE membrane
high-density polyethylene
Quality Level
sterility
non-sterile
product line
Millex®
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Samplicity®
parameter
0.3 mL min. working volume
technique(s)
HPLC: suitable
analytical sample preparation: suitable
diam.
25 mm
volume
1.7 mL
pore size
0.2 μm pore size
fitting
inlet funnel (Easy loading)
outlet tip (for smooth transfer to HPLC vials)
shipped in
ambient
General description
Código del filtro: LG
Descripción general de los filtros Millex Samplicity para el sistema Samplicity G2
• El sistema de filtración Samplicity G2 permite la filtración al vacío de hasta 8 muestras a la vez, directamente en viales de HPLC.
• Filtración para preparación de muestras para HPLC sin jeringas
• Los filtros Millex Samplicity proporcionan embudos y filtros integrados para una carga más sencilla de las muestras
• Disponible en tamaños de poro de 0,20 µm y 0,45 µm con membranas de PTFE hidrófilas y de PVDF Durapore
Disponibles en 2 tamaños de envase:
Número de referencia (SKU) acabado en 01 (--------- 01): 96 por envase
Número de referencia (SKU) acabado en 04 (-------04): 384 dispositivos (4x 96 por envase)
Aplicaciones:
HPLC; filtración de muestras viscosas o cargadas de partículas para HPLC
Application
Para utilizar con el sistema de filtración Samplicity. Impulsado por el vacío, el sistema requiere un esfuerzo manual mínimo para filtrar en segundos de 1 a 8 muestras en viales para HPLC convencionales, con una recuperación superior a la que proporcionan los filtros de jeringa.
Packaging
No estéril
Specifications
Para uso general de laboratorio.
Legal Information
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAMPLICITY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany