Key Documents
SAMP2HNNB
Millipore
Filtro Millex® para el sistema Samplicity® G2
Nylon, pore size 0.45 μm, diam. 33 mm, non-sterile, hydrophilic
Sinónimos:
Filtro de jeringa Millex-HN, Filtro de jeringa de nailon de 0,45 μm.
About This Item
UNSPSC Code:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
material
Nylon membrane
polypropylene housing
Quality Level
sterility
non-sterile
product line
Millex®
Samplicity®
feature
holdup volume≤ 80 μL (after air purge)
hydrophilic
manufacturer/tradename
Millex®
Samplicity®
parameter
45 °C max. temp.
8.6 bar max. inlet pressure (125 psi)
technique(s)
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
diam.
33 mm
filtration area
4.5 cm2
volume
1.7 mL
color
purple
pore size
0.45 μm
input
sample type aqueous solution(s)
sample type organic solution(s)
bubble point
≥2.2 bar, air with water at 23 °C
fitting
female Luer-Lok® inlet connection
female Luer-Lok® inlet fitting
male Luer outlet slip
shipped in
ambient
General description
Código del filtro: HN
Descripción general de los filtros Millex® para el sistema Samplicity G2
• El sistema de filtración Samplicity G2 permite la filtración al vacío de hasta 8 muestras a la vez, directamente en los viales para HPLC
• Los filtros Millex para el sistema Samplicity G2 proporcionan embudos adaptadores y filtros Millex de 33 mm
• El sistema Samplicity G2 tiene un impacto ergonómico menor que el filtrado manual con jeringa
• Disponible en tamaños de poro de 0,20 µm y 0,45 µm con membranas Durapore PVDF, Millipore Express PLUS PES o nailon
Disponibles en paquetes de 2 tamaños:
SKU que termina en NB (-------- NB): 250 por envase
Número de referencia acabado en NK (---------NK): 1000 dispositivos (4x 250 por envase)
Aplicaciones:
HPLC; filtración de muestras viscosas o cargadas de partículas para HPLC
Application
Atención directa al paciente: No
Este filtro de jeringa de 33 mm con una membrana hidrófila de nailon, para filtración no esterilizante en el sistema Samplicity G2, tiene un tamaño de poro de 0,45 µm que se utiliza en la preparación de disoluciones acuosas y orgánicas antes de la cromatografía u otros análisis instrumentales.
Packaging
no estéril
Components
Filtro Millex y embudo de llenado fácil
Specifications
Para uso general de laboratorio.
Physical form
Código de colores: Morado
Legal Information
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAMPLICITY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite la Librería de documentos
Artículos
Hydrophilic PTFE Millex® syringe filters ensure accurate dissolution testing and sample preparation for HPLC analysis.
Hydrophilic PTFE Millex® syringe filters ensure accurate dissolution testing and sample preparation for HPLC analysis.
Hydrophilic PTFE Millex® syringe filters ensure accurate dissolution testing and sample preparation for HPLC analysis.
Contenido relacionado
La filtración separa las sustancias en función de sus propiedades físicas o químicas. Las muestras de laboratorio se filtran habitualmente antes del análisis para reducir la complejidad de la muestra y aumentar la pureza del analito. Esto permite a los científicos generar resultados analíticos de mayor calidad.
La filtración separa las sustancias en función de sus propiedades físicas o químicas. Las muestras de laboratorio se filtran habitualmente antes del análisis para reducir la complejidad de la muestra y aumentar la pureza del analito. Esto permite a los científicos generar resultados analíticos de mayor calidad.
La filtración separa las sustancias en función de sus propiedades físicas o químicas. Las muestras de laboratorio se filtran habitualmente antes del análisis para reducir la complejidad de la muestra y aumentar la pureza del analito. Esto permite a los científicos generar resultados analíticos de mayor calidad.
Filtration separates substances to reduce sample complexity and increase analyte purity, improving analytical results.
Ver todo