Key Documents
S2GVT05RE
Millipore
Millipore® Steritop® Filtro de tapa botella al vacío
pore size 0.22 μm, PVDF membrane, funnel capacity 500 mL, pack of 12 ea
Sinónimos:
SCGVT05RE, Sistema de filtración al vacío estéril Stericup Quick Release-GV
About This Item
UNSPSC Code:
41104914
NACRES:
NB.24
material
PVDF membrane
polystyrene bottle
polystyrene funnel(s)
polystyrene housing
Quality Level
sterility
sterile; irradiated
product line
Steritop®
feature
hydrophilic
packaging
pack of 12 ea
parameter
max. temp. at 45 °C
description
2.4 mL (hold-up volume)
technique(s)
sterile filtration: suitable
H
148 mm
capacity
500 mL
diam.
12.5 cm
filter diam.
73 mm
filtration area
40 cm2
funnel capacity
500 mL
matrix
Durapore®
pore size
0.22 μm pore size
fitting
inlet funnel
outlet flask (Receiver)
shipped in
ambient
General description
Este artículo es un sustituto directo de SCGVT05RE
Trabaje con facilidad y filtre con confianza con los sistemas de filtración Stericup® y Steritop®.
Los dispositivos de esterilización mediante filtración al vacío Stericup® y Steritop® utilizan membranas de alto rendimiento fiables para una esterilización por filtración óptima de los reactivos, las disoluciones tampón y los medios de laboratorio. Estos dispositivos combinan caudales y rendimiento superiores con una baja adsorción inespecífica y un diseño estable y sin punta.
Esta tapa de botella Steritop ® de 500 ml con una membrana de filtración de fluoruro de polivinilideno (PVDF) de tamaño de poro de 0,22 μm se puede utilizar en botellas con aberturas de 45 mm, diseñadas para aplicaciones al vacío.
Application
Los sistemas Stericup® y Steritop® están diseñados para reducir la formación de espuma y la desnaturalización de las proteínas mientras maximizan el flujo y pueden utilizarse para la filtración esterilizante al vacío de disoluciones acuosas como medios de cultivo de tejidos y líquidos biológicos.
  • Medios de cultivo de tejidos +/- aditivos
  • Amortiguadores
  • Disoluciones biológicas
Sólo para uso en investigación
Features and Benefits
La identificación del producto en negrita en el embudo de filtración Steritop® muestra claramente las características de la membrana, como su composición y el tamaño de los poros, para la selección del producto apropiado para la aplicación.
Legal Information
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
STERITOP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany