Key Documents
S2GPT05RE
Millipore
Millipore® Steritop® Filtro de tapa botella al vacío
pore size 0.22 μm, polyethersulfone membrane, funnel capacity 500 mL, pack of 12 ea
Sinónimos:
SCGPT05RE, Steritop Quick Release
About This Item
UNSPSC Code:
41104914
eCl@ss:
32031623
NACRES:
NB.24
material
polyethersulfone membrane
polystyrene funnel(s)
polystyrene housing
Quality Level
sterility
sterile; irradiated
product line
Steritop®
feature
hydrophilic
packaging
pack of 12 ea
parameter
45 °C max. temp.
description
2.4 mL (hold-up volume)
technique(s)
sterile filtration: suitable
H
148 mm
capacity
500 mL
diam.
12.5 cm
filter diam.
73 mm
filtration area
40 cm2
funnel capacity
500 mL
matrix
Express PLUS
pore size
0.22 μm pore size
fitting
inlet funnel
45 mm outlet thread(s)
shipped in
ambient
General description
Este artículo es un sustituto directo de SCGPT05RE
Trabaje con facilidad y filtre con confianza con los sistemas de filtración Stericup® y Steritop®.
Las unidades de filtración estériles Stericup® y Steritop® utilizan membranas de alto rendimiento fiables para una esterilización por filtración óptima de los reactivos, las disoluciones tampón y los medios. Estos dispositivos combinan caudales y rendimiento superiores con una baja adsorción inespecífica y un diseño estable sin puntas.
Esta tapa de botella Steritop® de 500 ml con una membrana de filtración de polietersulfona (PES) y un tamaño de poro de 0,22 μm puede utilizarse en botellas con aberturas de 45 mm, diseñadas para aplicaciones de vacío.
Application
Los sistemas Stericup® y Steritop® están diseñados para reducir la formación de espuma y la desnaturalización de las proteínas mientras maximizan el flujo y pueden utilizarse para la filtración esterilizante al vacío de disoluciones acuosas como medios de cultivo de tejidos y líquidos biológicos.
  • Medios de cultivo de tejidos +/- aditivos
  • Amortiguadores
  • Disoluciones biológicas
Para uso exclusivo en investigación
Features and Benefits
La identificación del producto en negrita en el embudo de filtración Steritop® muestra claramente las características de la membrana, como su composición y el tamaño de los poros, para la selección del producto apropiado para la aplicación.
Legal Information
EXPRESS PLUS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
STERITOP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite la Librería de documentos
Artículos
Learn about the impact of filtration on hematopoietic cell culture media containing vital T cell factors and other media components.
Learn about the impact of filtration on hematopoietic cell culture media containing vital T cell factors and other media components.
Learn about the impact of filtration on hematopoietic cell culture media containing vital T cell factors and other media components.
Learn about the impact of filtration on hematopoietic cell culture media containing vital T cell factors and other media components.
Contenido relacionado
What are you filtering out? What do you want to keep? Pick the right membrane for your filtration.
What are you filtering out? What do you want to keep? Pick the right membrane for your filtration.
What are you filtering out? What do you want to keep? Pick the right membrane for your filtration.
What are you filtering out? What do you want to keep? Pick the right membrane for your filtration.
Ver todo