Key Documents
SCGPS02RE
Millipore
Millipore® Steritop® Filtro de tapa botella al vacío
pore size 0.22 μm, polyethersulfone membrane, funnel capacity 250 mL, 33 mm outlet thread(s), pack of 12 ea
Sinónimos:
Filtro de tapa de botella a rosca Steritop
About This Item
UNSPSC Code:
41104914
eCl@ss:
32031623
NACRES:
NB.22
material
polyethersulfone membrane
polystyrene
Quality Level
sterility
sterile
product line
Steritop®
feature
holdup volume 2.4 mL
hydrophilic
packaging
pack of 12 ea
manufacturer/tradename
Steritop®
parameter
250 mL process volume
250 mL sample volume
45 °C max. temp.
technique(s)
sterile filtration: suitable
H
95 mm
diam.
12.5 cm
filter diam.
33 mm
filtration area
40 cm2
funnel capacity
250 mL
matrix
Express PLUS
pore size
0.22 μm nominal pore size
0.22 μm pore size
fitting
inlet funnel
33 mm outlet thread(s)
shipped in
ambient
General description
Trabaje con facilidad y filtre con confianza con los sistemas de filtración Stericup® y Steritop® .
Los dispositivos de esterilización mediante filtración Stericup® y Steritop® utilizan membranas de alto rendimiento fiables para una esterilización por filtración óptima de los reactivos de laboratorio, amortiguadores y medios. Estos dispositivos combinan caudales y rendimientos superiores con baja adsorción inespecífica y un diseño sin punta estable.
Esta tapa de botella Steritop ® de 250 ml con una membrana de filtración de polietersulfona (PES) y un tamaño de poro de 0,22 μm puede utilizarse en botellas con aberturas de 33 mm, diseñadas para aplicaciones al vacío.
Application
Los sistemas Stericup® y Steritop® están diseñados para reducir la formación de espuma y la desnaturalización de las proteínas mientras maximizan el flujo y pueden utilizarse para la filtración esterilizante al vacío de disoluciones acuosas como medios de cultivo de tejidos y líquidos biológicos.
  • Medios de cultivo de tejidos +/- aditivos
  • Amortiguadores
  • Disoluciones biológicas
Para uso exclusivo en investigación
Legal Information
EXPRESS PLUS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
STERITOP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
What are you filtering out? What do you want to keep? Pick the right membrane for your filtration.
What are you filtering out? What do you want to keep? Pick the right membrane for your filtration.
What are you filtering out? What do you want to keep? Pick the right membrane for your filtration.
What are you filtering out? What do you want to keep? Pick the right membrane for your filtration.
Ver todo