Key Documents
MABT161
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-versicano, clon 8D8.1
clone 8D8.1, from mouse
Sinónimos:
Versican core protein, Chondroitin sulfate proteoglycan core protein 2, Chondroitin sulfate proteoglycan 2, Glial hyaluronate-binding protein, GHAP, Large fibroblast proteoglycan, PG-M
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
8D8.1, monoclonal
species reactivity
human, mouse
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotype
IgMκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Vcan(13003)
General description
El versicano es un gran proteoglucano de sulfato de condroitina multidominio segregado por los fibroblastos y otros tipos de células. Tiene un dominio N-terminal de unión al ácido hialurónico (AH). Este dominio tiene homología con los dominios G1 y G2 de agrecano, (G1 es la región de unión del ácido hialurónico), con la proteína de unión al cartílago que estabiliza la unión del agrecano al ácido hialurónico, y, con el receptor del hialuronato CD44. Además, el versicano tiene también un dominio tipo lectina, una repetición del complemento C-terminal, y dos repeticiones tipo EGF, todo lo cual puede encontrarse en el agrecano. El versicano tiene una masa molecular aparente de aprox. 1000 kDa, de los cuales el núcleo aporta 400 kDa de 2409 aminoácidos, y las 12 -15 cadenas de sulfato de condroitina unidas covalentemente constituyen el resto.
Specificity
Este anticuerpo reconoce el C-terminal del versicano.
Immunogen
Epítopo: C-terminal
Péptido lineal conjugado con KLH que corresponde a la secuencia C-terminal del versicano.
Application
Análisis mediante inmunohistoquímica: una dilución 1:50 de un lote representativo detectó el versicano en cerebelo humano, y en cerebro y músculo esquelético embrionario de ratón.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB): 0,2 µg/ml de un lote representativo detectó el versicano en lisado de tejido muscular de pata de ratón.
Categoría de investigación
Estructura celular
Detección del versicano con este anticuerpo monoclonal de ratón, anticuerpo anti-versicano, clon 8D8.1, validado para utilizar en IHC e inmunotransferencia western.
Subcategoría de investigación
Proteínas de la ECM
Quality
Evaluada por inmunohistoquímica en lisado de tejido de tálamo humano.
Análisis mediante inmunohistoquímica: una dilución 1:50 de un lote representativo detectó el versicano en lisado de tejido de tálamo humano.
Target description
372 kDa calculados. UniProt describe tres isoformas en 265 kDa, 182 kDa y 74 kDa Se sabe que el versicano es segregado después de una lesión y reparación de células intersticiales valvulares (CIV) (Carthy, J., et al (2012). Cardiovac. Pathol. 21(2):74-82.).
Physical form
IgMκ monoclonal de ratón purificada en disolución tampón que contiene PBS con azida sódica al 0,05 %.
Presentación: Purificada
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Lisado de tejido de tálamo humano
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
Visite la Librería de documentos
Expression of a novel versican variant in dorsal root ganglia from spared nerve injury rats.
Oliver Bogen et al.
Molecular pain, 15, 1744806919874557-1744806919874557 (2019-08-21)
Lulu Xu et al.
Molecular medicine reports, 13(6), 5005-5012 (2016-04-26)
The versican family is important in the modulation of inflammation, however, the role of versican V1 (V1) in lipopolysaccharide (LPS)-induced acute lung injury (ALI) and the underlying mechanisms remain to be elucidated. To investigate this, the present study performed experiments
Suguru Yamasaki et al.
iScience, 25(1), 103657-103657 (2022-01-14)
Pluripotent stem cell (PSC)-derived retinal sheet transplanted in vivo can form structured photoreceptor layers, contact with host bipolar cells, and transmit light signals to host retinas. However, a major concern is the presence of graft bipolar cells that may impede host-graft