Key Documents
AB1032
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-versicano, a.a. 535-598 de versicano murino
Chemicon®, from rabbit
Sinónimos:
GAG alpha Domain
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... VCAN(1462)
General description
El versicano es un gran proteoglucano de sulfato de condroitina multidominio segregado por los fibroblastos y otros tipos de células. Tiene un dominio N-terminal de unión al ácido hialurónico (AH). Este dominio tiene homología con los dominios G1 y G2 del agrecano (G1 es la región de unión del ácido hialurónico), a la proteína de unión al cartílago que estabiliza la unión del agrecano al ácido hialurónico, y al receptor del hialuronato CD44. Además, el versicano tiene también un dominio tipo lectina, una repetición de complemento C-terminal, y dos repeticiones de tipo EGF, que pueden encontrarse todas en el agrecano. El versicano tiene una masa molecular aparente de aprox. 1000 kDa, de los cuales el centro aporta 400 kDa de los 2409 aminoácidos, y las 12 -15 cadenas de sulfato de condroitina unidas covalentemente constituyen el resto.
Specificity
Dominio alfa de GAG versicano de ratón
Immunogen
Epítopo: aa 535-598 de versicano murino
Proteína de fusión GST que contiene los aminoácidos 535-598 del versicano de ratón.
Application
Categoría de investigación
Estructura celular
Este anticuerpo anti-versicano, a.a. 535-598 de versicano de ratón está validado para utilizar en IP, WB, IH(P) para la detección de versicano.
Inmunohistoquímica (fijación en formol, inclusión en parafina): 10 μg/ml. Los tejidos deben tratarse con condroitinasa antes de teñir {0,5 U mg/ml en Tris-HCL 100 mM, pH 7,2-7,4, 30 minutos a temperatura ambiente}. A continuación, deben bloquearse y teñirse.
Inmunoelectrotransferencia: 0,5 μg/ml
Inmunoprecipitación
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Subcategoría de investigación
Proteínas de la ECM
Physical form
La inmunoglobulina se purificó por cromatografía de afinidad y se presenta en PBS sin conservante No se ha adsorbido el anti-GST.
Presentación: Purificada
Storage and Stability
Conservar a -20°C en alícuotas no diluidas durante un máximo de 12 meses después de la fecha de recepción. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación.
Analysis Note
Control
Control positivo para inmunohistoquímica: cartílago circundante, tubo neural / cerebro Control positivo para inmunoelectrotransferencia (WB): cerebro de ratón recién nacido
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Sabrina Hsiung et al.
Scientific reports, 8(1), 7530-7530 (2018-05-16)
The mechanisms responsible for macrovascular complications in diabetes remain to be fully understood. Recent studies have identified impaired vascular repair as a possible cause of plaque vulnerability in diabetes. This notion is supported by observations of a reduced content of
Stephen P Evanko et al.
Methods in cell biology, 143, 261-279 (2018-01-10)
Versican is a chondroitin sulfate proteoglycan found in the extracellular matrix that is important for changes in cell phenotype associated with development and disease. Versican has been shown to be involved in cardiovascular disorders, as well as lung disease and
Expression of a novel versican variant in dorsal root ganglia from spared nerve injury rats.
Oliver Bogen et al.
Molecular pain, 15, 1744806919874557-1744806919874557 (2019-08-21)
Kelly L Short et al.
Journal of molecular endocrinology, 64(3), 155-164 (2020-01-21)
Glucocorticoid (GC) signaling via the glucocorticoid receptor (GR) is essential for lung maturation in mammals. Previous studies using global or conditional mouse model knockouts of the GR gene have established that GR-mediated signaling in the interstitial mesenchyme of the fetal
Lauren Dzikowski et al.
Brain pathology (Zurich, Switzerland), 31(5), e12947-e12947 (2021-03-12)
Glioblastomas (GBMs) are highly aggressive, recurrent, and lethal brain tumors that are maintained via brain tumor-initiating cells (BTICs). The aggressiveness of BTICs may be dependent on the extracellular matrix (ECM) molecules that are highly enriched within the GBM microenvironment. Here