Key Documents
MAB5654
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-Prox1, clon 4G10
clone 4G10, Chemicon®, from mouse
Sinónimos:
Homeobox prospero-like protein PROX1
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
4G10, monoclonal
species reactivity
chicken, mouse, rat, human, lizard
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Prox1(19130)
Specificity
Prox1. Por inmunotransferencia Western el anticuerpo reconoce una proteína de ~83 kDa en lisado cerebral de ratón fetal.
Immunogen
Proteína Prox1 humana recombinante.
Application
Categoría de investigación
Neurociencia
El anticuerpo anti-Prox1, clon 4G10, es un anticuerpo contra la Prox1 para utilizar en WB, IH.
Inmunotransferencia Western: 2 μg/ml
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Subcategoría de investigación
Neurociencia del desarrollo
Marcadores neuronales y de la glía
Target description
83 kDa
Linkage
Sustituye a: MABE488
Physical form
Líquido en PBS con azida sódica al 0,1 %.
Presentación: Purificada
Proteína A purificada
Storage and Stability
Conservar entre 2 y 8 ºC en alícuotas no diluidas durante un máximo de 6 meses después de la fecha de recepción.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Optional
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Rebecca S Lescarbeau et al.
Molecular cancer therapeutics, 15(6), 1332-1343 (2016-05-20)
Glioblastoma (GBM) is the most common malignant primary brain cancer. With a median survival of about a year, new approaches to treating this disease are necessary. To identify signaling molecules regulating GBM progression in a genetically engineered murine model of
Julia Holzmann et al.
Developmental neurobiology, 75(12), 1352-1367 (2015-03-20)
Neurogenesis in embryonic sympathetic ganglia involves neuroblasts that resume proliferation following neuronal differentiation. As cell cycle exit is not associated with neuronal differentiation, the identity of proliferating neuroblasts is incompletely understood. Here, we use sympathetic ganglia of chick embryos to
Shogo Yoshihara et al.
Cell reports, 35(2), 108971-108971 (2021-04-15)
In schizophrenia (SCZ), neurons in the brain tend to undergo gross morphological changes, but the related molecular mechanism remains largely elusive. Using Kif3b+/- mice as a model with SCZ-like behaviors, we found that a high-betaine diet can significantly alleviate schizophrenic
Thuzar Thein et al.
Development (Cambridge, England), 143(21), 3994-4002 (2016-11-03)
Fibroblast growth factor (FGF) signaling is an essential regulator of lens epithelial cell proliferation and survival, as well as lens fiber cell differentiation. However, the identities of these FGF factors, their source tissue and the genes that regulate their synthesis
Baptiste N Jaeger et al.
Nature communications, 9(1), 3084-3084 (2018-08-08)
Activity-induced remodeling of neuronal circuits is critical for memory formation. This process relies in part on transcription, but neither the rate of activity nor baseline transcription is equal across neuronal cell types. In this study, we isolated mouse hippocampal populations