Key Documents
AB1033
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-versicano, a.a. 1360-1439 de versicano murino
Chemicon®, from rabbit
Sinónimos:
GAG beta Domain
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ACAN(176)
General description
El versicano es un gran proteoglucano de sulfato de condroitina multidominio segregado por los fibroblastos y otros tipos de células. Tiene un dominio N-terminal de unión al ácido hialurónico (AH). Este dominio tiene homología con los dominios G1 y G2 de agrecano, (G1 es la región de unión del ácido hialurónico), con la proteína de unión al cartílago que estabiliza la unión del agrecano al ácido hialurónico, y, con el receptor del hialuronato CD44. Además, el versicano tiene también un dominio tipo lectina, una repetición de complemento C-terminal, y dos repeticiones de tipo EGF, que pueden encontrarse todas en el agrecano. El versicano tiene una masa molecular aparente de aprox. 1000 kDa, de los cuales el núcleo aporta 400 kDa de los 2409 aminoácidos, y las 12 -15 cadenas de sulfato de condroitina unidas covalentemente constituyen el resto.
Specificity
Dominio GAG beta del versicano de ratón.
Immunogen
Epítopo: aa 1360-1439 de versicano murino
Proteína de fusión GST que contiene los aminoácidos 1360-1439 del versicano de ratón.
Application
El anticuerpo anti-versicano, a.a. 1360-1439 de versicano de ratón es un anticuerpo contra el versicano para utilizar en IP, WB, IH(P).
Inmunohistoquímica (fijado en formol, incluido en parafina): 10 μg/ml. Los tejidos deben tratarse con condroitinasa antes de la tinción. {0,5 U/ml en Tris-HCL 100 mM pH 7,2-7,4, 30 minutos a temperatura ambiente} y, a continuación, bloquearse y teñirse.
Inmunoelectrotransferencia: 0,5 μg/ml
Inmunoprecipitación:
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Physical form
La inmunoglobulina se purificó por afinidad contra el antígeno recombinante y se presenta en PBS. La reactividad anti-GST no se ha adsorbido. Líquido en el PBS.
Presentación: Purificada
Storage and Stability
Conservar a -20°C en alícuotas no diluidas durante un máximo de 6 meses después de la fecha de recepción. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación.
Analysis Note
Control
Control positivo para inmunohistoquímica: cartílago circundante Control positivo para inmunotransferencia Western: embrión de ratón de 13 días
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Natasha McRae et al.
International journal of molecular sciences, 18(12) (2017-12-07)
In Duchenne muscular dystrophy (DMD), a dysregulated extracellular matrix (ECM) directly exacerbates pathology. Glucocorticoids are beneficial therapeutics in DMD, and have pleiotropic effects on the composition and processing of ECM proteins in other biological contexts. The synthesis and remodelling of
Isolation of murine hair-inducing cells using the cell surface marker prominin-1/CD133.
Ito, Y; Hamazaki, TS; Ohnuma, K; Tamaki, K; Asashima, M; Okochi, H
The Journal of Investigative Dermatology null
Fabienne Meier-Abt et al.
Breast cancer research : BCR, 15(2), R36-R36 (2013-04-30)
Early pregnancy has a strong protective effect against breast cancer in humans and rodents, but the underlying mechanism is unknown. Because breast cancers are thought to arise from specific cell subpopulations of mammary epithelia, we studied the effect of parity
Early but not late pregnancy induces lifelong reductions in the proportion of mammary progesterone sensing cells and epithelial Wnt signaling.
Meier-Abt, F; Brinkhaus, H; Bentires-Alj, M
Breast Cancer Research null
Keiichi Asano et al.
Scientific reports, 7(1), 17225-17225 (2017-12-10)
The proteoglycan versican is implicated in growth and metastases of several cancers. Here we investigated a potential contribution of stromal versican to tumor growth and angiogenesis. We initially determined versican expression by several cancer cell lines. Among these, MDA-MB231 and