Key Documents
MABE1076
Sigma-Aldrich
Reactivo de unión anti-mono-ADP-ribosa
from Escherichia coli
Sinónimos:
Binding Reagent
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
Escherichia coli
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
monoclonal
species reactivity
human, mouse
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
dot blot: suitable
western blot: suitable
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
General description
El reactivo de unión anti-mono-ADP-ribosa, es una proteína recombinante etiquetada con HIS fusionada con la etiqueta Fc de conejo, expresada en, y purificada a partir de, la cepa Rosetta(DE3)pLysS de E. coli (Nº de ref. 70956). Es útil para la detección por afinidad de ambas proteínas mono-ADP-ribosiladas en las membranas de una manera similar al análisis de inmunotransferencia por puntos y Western con anticuerpos. La etiqueta Fc de conejo permite la visualización de la unión con anticuerpos secundarios anti conejo conjugados. La etiqueta Fc también permite capturar el reactivo de unión anti-pan-ADP-ribosa en resinas de proteína A para aplicaciones de extracción por afinidad.
Specificity
Este reactivo se une a las proteínas mono-ADP ribosiladas.
Application
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB): 0,4 µg/ml de un lote representativo detectaron proteínas mono-ADP-ribosiladas.
Análisis mediante inmunotransferencia por puntos: un lote representativo detectó proteínas mono-ADP-ribosa modificadas.
Análisis de inmunotransferencia por puntos: Un lote representativo detectó proteínas mono-ADP ribosiladas. (Cortesía de Lee Kraus, University of Texas Southwestern Medical Center).
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB): un lote representativo detectó la proteína mono-ADP-ribosa modificada por Wester Blotting (Cortesía deLee Kraus, University of Texas Southwestern Medical Center).
Categoría de investigación
Epigenética y función nuclear
El reactivo de unión anti-mono-ADP-ribosa, Nº de ref. MABE1076, es un reactivo dirigido a las proteínas mono (ADP-ribosa) modificadas y ha sido probado en inmunotransferencia por puntos y Western.
Quality
Evaluada mediante electroforesis en gel.
Análisis mediante electroforesis en gel: 0,5 µg de este reactivo de unión se analizó en electroforesis en gel para probar la pureza.
Target description
Variable en función de las proteínas diana y la extensión de la ADP-ribosilación.
Physical form
Cromatografía de afinidad sobre metales inmovilizados (IMAC)
Presentación: Purificada
Purificado de E. coli y suministrado en tampón que contiene Tris 10 mM pH 7,5, NaCl 0,2 M, imidazol 10 mM, PMSF 1 mM, beta-mercaptoetanol 1 mM, con glicerol 10 % sin conservantes.
Storage and Stability
Estable durante 1 año a -80°C desde la fecha de recepción. Recomendaciones de manipulación: Tras su recepción, y antes de quitar la tapa, centrifugue el vial y mezcle suavemente la disolución. Distribúyalo en alícuotas en tubos de microcentrífuga y consérvelas a -80°C. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación que pueden dañar la IgG y afectar al rendimiento del producto.
Other Notes
Concentración: Consulte la ficha técnica específica del lote.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Lisa Weixler et al.
Life science alliance, 6(1) (2022-11-12)
The modification of substrates with ADP-ribose (ADPr) is important in, for example, antiviral immunity and cancer. Recently, several reagents were developed to detect ADP-ribosylation; however, it is unknown whether they recognise ADPr, specific amino acid-ADPr linkages, or ADPr with the
Ning-Ning Zhang et al.
Oncology reports, 43(5), 1413-1428 (2020-04-24)
Colorectal cancer (CRC) is a global health concern. The role of epigenetics in tumors has garnered increasing interest. ADP ribosylation is an epigenetic modification that is associated with a variety of biological functions and diseases, and its association with tumor
Alvin Gomez et al.
The Biochemical journal, 475(23), 3827-3846 (2018-10-31)
Here, we report the biochemical characterization of the mono-ADP-ribosyltransferase 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin poly-ADP-ribose polymerase (TIPARP/ARTD14/PARP7), which is known to repress aryl hydrocarbon receptor (AHR)-dependent transcription. We found that the nuclear localization of TIPARP was dependent on a short N-terminal sequence and its
Yanmei Zhang et al.
Molecular cancer, 21(1), 158-158 (2022-08-03)
Brother of regulator of imprinted sites (BORIS) is expressed in most cancers and often associated with short survival and poor prognosis in patients. BORIS inhibits apoptosis and promotes proliferation of cancer cells. However, its mechanism of action has not been
Travis Eisemann et al.
The Journal of biological chemistry, 294(40), 14574-14590 (2019-08-04)
Human tankyrase-1 (TNKS) is a member of the poly(ADP-ribose) polymerase (PARP) superfamily of proteins that posttranslationally modify themselves and target proteins with ADP-ribose (termed PARylation). The TNKS ankyrin repeat domain mediates interactions with a growing number of structurally and functionally