Key Documents
MABE1031
Sigma-Aldrich
Reactivo de unión anti-poli-ADP-ribosa
Anti-poly-ADP-ribose binding reagent is a reagent that selectively binds to ADP ribose for use in Western Blotting, Immunocytochemistry and Dot Blot.
Sinónimos:
poly-ADP-ribose binding reagent
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
biological source
Escherichia coli
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
species reactivity
human, mouse
species reactivity (predicted by homology)
all
technique(s)
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Nº de ref. MABE1031, el reactivo de unión anti-poli-ADP-ribosa, es una proteína recombinante etiquetada con HIS fusionada con la etiqueta Fc de conejo, expresada y purificada a partir de la cepa Rosetta(DE3)pLysS de E. coli (Nº de ref. 70956). El reactivo de unión anti-poli-ADP-ribosa es útil para la detección por afinidad de proteínas oligo- y poli-ADP-ribosiladas (PARiladas) en membranas o en células fijadas de una manera similar a lo observado en las aplicaciones de transferencia Western, inmunotransferencia por puntos e inmunocitoquímica con anticuerpos. La etiqueta Fc de conejo permite la visualización de la unión/marcado con anticuerpos secundarios anti conejo conjugados. La etiqueta Fc también permite capturar el reactivo de unión anti-poli-ADP-ribosa en resinas de proteína A para aplicaciones de extracción por afinidad.
Specificity
Dos o más unidades de ADP-ribosa
Application
Análisis mediante inmunotransferencia por puntos: Este reactivo detectó el oligo(ADPR) y el poli(ADPR) en la proteína recombinante PARP1 ADP-ribosilada (Lee Kraus, University of Texas Southwestern Medical Center).
Análisis mediante inmunocitoquímica: Un lote representativo detectó oligo(ADPR) y poli(ADPR)/PAR en células 3T3-L1 (Lee Kraus, University of Texas Southwestern Medical Center).
Categoría de investigación
Epigenética y función nuclear
El reactivo de unión anti-poli-ADP-ribosa es un reactivo que se une selectivamente a la ADP ribosa para utilizar en inmunoelectrotransferencia (western blot), inmunocitoquímica e inmunotransferencia por puntos.
Subcategoría de investigación
Modificación postraduccional general
Quality
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en las proteínas recombinantes PARP1 y PARP3 ADP-ribosiladas.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB): Este reactivo detectó el oligo(ADPR) y el poli(ADPR) en la proteína recombinante PARP1 ADP-ribosilada (Lee Kraus, University of Texas Southwestern Medical Center).
Target description
Variable en función de las proteínas específicas y la extensión de la ADP-ribosilación
Physical form
Agarosa NI-NTA
Presentación: Purificada
Purificado de E. coli por agarosa Ni-NTA. Se suministra en tampón que contiene Tris10 mM pH 7,5, NaCl 0,2 M, glicerol al 10 %, imidazol 10 mM, PMSF 1 mM, β-mercaptoetanol 1 mM, glicerol al 10 % sin conservantes.
Storage and Stability
Estable durante 1 año a -80°C desde la fecha de recepción.
Recomendaciones de manipulación: Tras su recepción, y antes de quitar la tapa, centrifugue el vial y mezcle suavemente la disolución. Distribúyalo en alícuotas en tubos de microcentrífuga y consérvelas a -80°C. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación que pueden dañar la IgG y afectar al rendimiento del producto.
Other Notes
Concentración: Consulte la ficha técnica específica del lote.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Xin Luo et al.
Molecular cell, 65(2), 260-271 (2017-01-21)
Poly(ADP-ribosyl)ation (PARylation) is a post-translational modification of proteins mediated by PARP family members, such as PARP-1. Although PARylation has been studied extensively, few examples of definitive biological roles for site-specific PARylation have been reported. Here we show that C/EBPβ, a key
George E Ronson et al.
Nature communications, 9(1), 746-746 (2018-02-23)
PARP1 regulates the repair of DNA single-strand breaks generated directly, or during base excision repair (BER). However, the role of PARP2 in these and other repair mechanisms is unknown. Here, we report a requirement for PARP2 in stabilising replication forks
Tom P Aird et al.
American journal of physiology. Endocrinology and metabolism, 321(6), E802-E820 (2021-11-09)
Sprint interval training (SIT) is a time-efficient alternative to endurance exercise, conferring beneficial skeletal muscle metabolic adaptations. Current literature has investigated the nutritional regulation of acute and chronic exercise-induced metabolic adaptations in muscle following endurance exercise, principally comparing the impact
Dragomir B Krastev et al.
Nature communications, 9(1), 2016-2016 (2018-05-24)
Poly (ADP-ribose)ylation is a dynamic protein modification that regulates multiple cellular processes. Here, we describe a system for identifying and characterizing PARylation events that exploits the ability of a PBZ (PAR-binding zinc finger) protein domain to bind PAR with high-affinity.
Anna-Lena Kolb et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 1813, 125-148 (2018-08-12)
The amoeba Dictyostelium discoideum is a single-cell organism that can undergo a simple developmental program, making it an excellent model to study the molecular mechanisms of cell motility, signal transduction, and cell-type differentiation. A variety of human genes that are