Key Documents
MABE1016
Sigma-Aldrich
Reactivo de unión anti-poli-ADP-ribosa
from Escherichia coli
Sinónimos:
pan-ADP-ribose binding reagent
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
biological source
Escherichia coli
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
species reactivity
human, mouse
species reactivity (predicted by homology)
all
technique(s)
dot blot: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Nº de ref. MABE1016, el reactivo de unión anti-pan-ADP-ribosa, es una proteína recombinante etiquetada con HIS fusionada con la etiqueta Fc de conejo, expresada y purificada a partir de la cepa Rosetta(DE3)pLysS de E. coli (Nº de ref. 70956). El reactivo de unión anti-pan-ADP-ribosa es útil para la detección por afinidad de proteínas mono- y poli-ADP-ribosiladas en membranas de una manera similar a lo observado mediante inmunotransferencia Western e inmunotransferencia por puntos con anticuerpos. La etiqueta Fc de conejo permite la visualización de la unión con anticuerpos secundarios anti-conejo conjugados. La etiqueta Fc también permite capturar el reactivo de unión anti-pan-ADP-ribosa en resinas de proteína A para aplicaciones de extracción por afinidad.
Specificity
Poli(ADP-ribosa) y mono(ADP-ribosa)
Application
Análisis mediante inmunotransferencia por puntos: Este reactivo detectó el mono(ADPR) en la proteína PARP3 recombinante, así como el mono(ADPR) y el poli(ADPR) en la proteína PARP1 recombinante (Lee Kraus, University of Texas Southwestern Medical Center).
Análisis mediante inmunoprecipitación: Un lote representativo de reactivo de unión a anti-pan-ADP-ribosa causó inmunoprecipitación de las proteínas ADP-ribosiladas de extracto nuclear (Lee Kraus, Universidad de Texas Southwestern).
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB): Un lote representativo detectó actividad de auto-ADP-ribosilación de PARP1/2/3 y mutantes en presencia de NAD+ o varios análogos de NAD+ (Gibson, B.A., et al. (2016). Science. 353(6294):45-50).
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia: Un lote representativo detectó la ADP-ribosilación de NELF-E catalizada por PARP1 en reacciones enzimáticas no celulares, así como la ADP-ribosilación de NELF-E etiquetada con FLAG expresada exógenamente en células HEK293T. El tratamiento con el inhibidor PJ34 de PARP o el inhibidor flavopiridol de P-TEFb/CDK9 redujo el nivel celular de ADP-ribosilación de NELF-E (Gibson, B.A., et al. (2016). Science. 353(6294):45-50).
Categoría de investigación
Epigenética y función nuclear
El reactivo de unión anti-poli-ADP-ribosa es un reactivo que se une selectivamente a la mono- y la poli-ADP ribosa para utilizar en inmunoelectrotransferencia (western blot), inmunocitoquímica e inmunotransferencia por puntos.
Subcategoría de investigación
Modificación postraduccional general
Quality
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en las proteínas recombinantes PARP1 y PARP3 ADP-ribosiladas.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB): Este reactivo detectó el mono(ADPR) en la proteína PARP3 recombinante, así como el mono(ADPR) y el poli(ADPR) en la proteína PARP1 recombinante (Lee Kraus, University of Texas Southwestern Medical Center).
Target description
Variable en función de las proteínas específicas y la extensión de ADP-ribosilación.
Physical form
Agarosa NI-NTA
Presentación: Purificada
Purificado de E. coli por agarosa Ni-NTA. Se suministra en tampón que contiene Tris10 mM pH 7,5, NaCl 0,2 M, glicerol al 10 %, imidazol 10 mM, PMSF 1 mM, β-mercaptoetanol 1 mM, glicerol al 10 % sin conservantes.
Storage and Stability
Estable durante 1 año a -80°C desde la fecha de recepción.
Recomendaciones de manipulación: Tras su recepción, y antes de quitar la tapa, centrifugue el vial y mezcle suavemente la disolución. Distribúyalo en alícuotas en tubos de microcentrífuga y consérvelas a -80°C. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación que pueden dañar la IgG y afectar al rendimiento del producto.
Other Notes
Concentración: Consulte la ficha técnica específica del lote.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Daniel Roderer et al.
Nature communications, 10(1), 5263-5263 (2019-11-22)
Tc toxins are bacterial protein complexes that inject cytotoxic enzymes into target cells using a syringe-like mechanism. Tc toxins are composed of a membrane translocator and a cocoon that encapsulates a toxic enzyme. The toxic enzyme varies between Tc toxins
Karunakaran Kalesh et al.
Scientific reports, 9(1), 6655-6655 (2019-05-02)
ADP-ribosylation is integral to a diverse range of cellular processes such as DNA repair, chromatin regulation and RNA processing. However, proteome-wide investigation of its cellular functions has been limited due to numerous technical challenges including the complexity of the poly(ADP-ribose)
Katie Pollock et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 1608, 445-473 (2017-07-12)
The poly(ADP-ribose)polymerase (PARP) enzyme tankyrase (TNKS/ARTD5, TNKS2/ARTD6) uses its ankyrin repeat clusters (ARCs) to recognize degenerate peptide motifs in a wide range of proteins, thereby recruiting such proteins and their complexes for scaffolding and/or poly(ADP-ribosyl)ation. Here, we provide guidance for
Chao-Cheng Cho et al.
Nature communications, 10(1), 1491-1491 (2019-04-04)
Poly-ADP-ribosylation, a post-translational modification involved in various cellular processes, is well characterized in eukaryotes but thought to be devoid in bacteria. Here, we solve crystal structures of ADP-ribose-bound poly(ADP-ribose)glycohydrolase from the radioresistant bacterium Deinococcus radiodurans (DrPARG), revealing a solvent-accessible 2'-hydroxy
Polly Gravells et al.
DNA repair, 61, 25-36 (2017-11-28)
Upon DNA binding the poly(ADP-ribose) polymerase family of enzymes (PARPs) add multiple ADP-ribose subunits to themselves and other acceptor proteins. Inhibitors of PARPs have become an exciting and real prospect for monotherapy and as sensitizers to ionising radiation (IR). The