Merck
Todas las fotos(7)
Key Documents
HPA001906
Sigma-Aldrich
Anti-ATRX antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Sinónimos:
Anticuerpo ATRX helicasa dependiente de ATP, Anticuerpo Znf-HX, Anticuerpo helicasa II ligado a X, JMS, RAD54, XH2, XNP
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
Human Protein Atlas Number:
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
product line
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
form
buffered aqueous glycerol solution
species reactivity
human
enhanced validation
orthogonal RNAseq
RNAi knockdown
Learn more about Antibody Enhanced Validation
technique(s)
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
UniProt accession no.
application(s)
research pathology
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ATRX(546)
Immunogen
Proteína recombinante correspondiente a la alfa talasemia/síndrome de retraso mental ligado al cromosoma X.
Secuencia
AAWAEYEAEKKGLTMRFNIPTGTNLPPVSFNSQTPYIPFNLGALSAMSNQQLEDLINQGREKVVEATNSVTAVRIQPLEDIISAVWKENMNLSEAQVQALALSRQASQELDVKRREAIYNDVLTKQQMLISCVQRILMNRR
Features and Benefits
Los Prestige Antibodies® son anticuerpos muy caracterizados y extensamente validados con el beneficio añadido de que todos los datos de caracterización disponibles para cada objetivo son accesibles a través del portal Human Protein Atlas al que hay un vínculo justo debajo del nombre del producto en la parte superior de esta página. La singularidad y baja reactividad cruzada de los Prestige Antibodies® con otras proteínas se deben a una minuciosa selección de las regiones antigénicas, a la purificación por afinidad y a una estricta selección. Se dispone de antígenos Prestige de control para cada anticuerpo Prestige correspondiente, que pueden encontrarse en la sección de enlace.
Cada anticuerpo Prestige se analiza de las siguientes formas:
  • micromatrices de tejidos para IHC de 44 tejidos sanos humanos y 20 de los tejidos neoplásicos más comunes.
  • Micromatriz de proteínas de 364 fragmentos de proteínas recombinantes humanas.
Linkage
Antígeno correspondiente APREST74299.
Physical form
Disolución en solución salina taponada con fosfato, pH 7,2, que contiene glicerol al 40% y acida sódica al 0,02%.
Legal Information
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se especifique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Visite la Librería de documentos
Gerald F Reis et al.
Journal of neuropathology and experimental neurology, 74(5), 442-452 (2015-04-09)
Lower-grade (World Health Organization Grades II and III) gliomas vary widely in clinical behavior and are classified as astrocytic, oligodendroglial, or mixed. Anaplasia depends greatly on mitotic activity, with CDKN2A loss considered as the most common mechanism for cell cycle
Katharina I Deeg et al.
Frontiers in oncology, 6, 186-186 (2016-09-08)
Telomere maintenance is a hallmark of cancer as it provides cancer cells with cellular immortality. A significant fraction of tumors uses the alternative lengthening of telomeres (ALT) pathway to elongate their telomeres and to gain an unlimited proliferation potential. Since
J Gregory Cairncross et al.
Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology, 32(8), 783-790 (2014-02-12)
Patients with 1p/19q codeleted anaplastic oligodendroglial tumors who participated in RTOG (Radiation Therapy Oncology Group) 9402 lived much longer after chemoradiotherapy (CRT) than radiation therapy (RT) alone. However, some patients with noncodeleted tumors also benefited from CRT; survival curves separated
Yavuz Oktay et al.
Scientific reports, 6, 27569-27569 (2016-06-11)
The single nucleotide polymorphism rs55705857, located in a non-coding but evolutionarily conserved region at 8q24.21, is strongly associated with IDH-mutant glioma development and was suggested to be a causal variant. However, the molecular mechanism underlying this association has remained unknown.
Aida Kiviniemi et al.
Oncotarget, 8(30), 49123-49132 (2017-05-04)
Somatostatin receptor subtype 2A (SSTR2A) is a potential therapeutic target in gliomas. Data on SSTR2A expression in different glioma entities, however, is particularly conflicting. Our objective was to characterize SSTR2A status and explore its impact on survival in gliomas classified
Artículos
Explore the basics of working with antibodies including technical information on structure, classes, and normal immunoglobulin ranges.
Explore the basics of working with antibodies including technical information on structure, classes, and normal immunoglobulin ranges.
Antibodies combine with specific antigens to generate an exclusive antibody-antigen complex. Learn about the nature of this bond and its use as a molecular tag for research.
Antibodies combine with specific antigens to generate an exclusive antibody-antigen complex. Learn about the nature of this bond and its use as a molecular tag for research.
Ver todo