Merck
Todas las fotos(4)
Key Documents
MAB5504
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-transportador de glutamato vesicular 2
clone 8G9.2, Chemicon®, from mouse
Sinónimos:
VGLUT2
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
8G9.2, monoclonal
species reactivity
mouse, rat
species reactivity (predicted by homology)
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SLC17A6(57084)
General description
El transportador 2 de glutamato vesicular (VGLUT2) es un cotransportador de fosfato inorgánico dependiente del sodio que interviene en la liberación de los astrocitos de glutamato dependiente de calcio. Se expresa únicamente en un subconjunto de neuronas, localizadas en las vesículas sinápticas de sinapsis que exhiben características excitadoras clásicas. El ARNm del VGLUT2 se encuentra en regiones del cerebro que carecen de VGLUT1, una proteína relacionada que también muestra actividad de cotransportador de fosfato inorgánico dependiente del sodio.
Specificity
Reacciona con VGLUT2 (Transportador 2 de glutamato vesicular).
Application
Detección del transportador 2 de glutamato vesicular utilizando este anticuerpo anti-transportador 2 de glutamato vesicular validado para utilizar en WB, IH.
Inmunohistoquímica: una dilución1:50-1:300 de un lote anterior funcionó utilizando ABC con NiDAB en cortes flotantes de cerebro de ratón.
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Quality
Evaluada mediante transferencia Western en lisados cerebrales de ratón.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia: una dilución 1:500 de este anticuerpo detectó VGLUT2 en 10 µg de lisados de cerebro de ratón.
Target description
56 kDa
Physical form
Monoclonal de ratón en PBS que contiene azida sódica al 0,1 %.
Presentación: Purificada
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Optional
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
Visite la Librería de documentos
I Pose et al.
Neuroscience, 172, 246-255 (2010-11-04)
The rostral ventro-medial medullary reticular formation is a complex structure that is involved with a variety of motor functions. It contains glycinergic neurons that are activated during active (rapid eye movement (REM)) sleep (AS); these neurons appear to be responsible
Purkinje cell ataxin-1 modulates climbing fiber synaptic input in developing and adult mouse cerebellum.
Ebner, BA; Ingram, MA; Barnes, JA; Duvick, LA; Frisch, JL; Clark, HB; Zoghbi, HY; Ebner, TJ; Orr, HT
The Journal of Neuroscience null
Peiyan Wong et al.
The Journal of comparative neurology, 510(4), 440-461 (2008-07-31)
The temporal cortex of grey squirrels contains three architectonically distinct regions. One of these regions, the temporal anterior (Ta) region has been identified in previous physiological and anatomical studies as containing several areas that are largely auditory in function. Consistent
Chia-Chi Liao et al.
The Journal of comparative neurology, 524(7), 1494-1526 (2015-11-01)
A complete unilateral lesion of the dorsal column somatosensory pathway in the upper cervical spinal cord deactivates neurons in the hand region in contralateral somatosensory cortex (areas 3b and 1). Over weeks to months of recovery, parts of the hand
SCA1-like disease in mice expressing wild-type ataxin-1 with a serine to aspartic acid replacement at residue 776.
Duvick, L; Barnes, J; Ebner, B; Agrawal, S; Andresen, M; Lim, J; Giesler, GJ; Zoghbi, HY; Orr, HT
Neuron null
Artículos
Human iPSC neural differentiation media and protocols used to generate neural stem cells, neurons and glial cell types.