Key Documents
MAB3418X
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-MAP2 conjugado con Alexa Fluor 488
clone AP20, Chemicon®, from mouse
Sinónimos:
Anti-MAP-2, Anti-MAP2A, Anti-MAP2B, Anti-MAP2C
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
ALEXA FLUOR 488
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
AP20, monoclonal
species reactivity
rat, human, chicken, mouse, bovine
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
chicken ... Map2(424001)
human ... MAP2(4133)
mouse ... Map2(17756) , Map2(281294)
rat ... Map2(25595)
Specificity
Reconoce la MAP-2 (proteína asociada a microtúbulos-2). La MAP-2 es una de las varias proteínas de elevado peso molecular que desempeña un papel importante en el ensamblaje de los microtúbulos cerebrales. Además de su asociación con los microtúbulos, la MAP-2 se asocia con los neurofilamentos y los filamentos de actina, lo que sugiere que puede guiar la interacción entre los microtúbulos, otros elementos del citoesqueleto y los orgánulos citoplásmicos (1).
La MAP-2 es un marcador estricto para las neuronas. Además, la MAP-2 exhibe especificidad intracelular. En el sistema nervioso central, la MAP-2 está confinada a los cuerpos neuronales y las dendritas. Hay excepciones, sin embargo, donde algunos axones se tiñen con cantidades pequeñas de MAP-2 (2,3). La MAP-2 se distribuye de manera uniforme a través de la célula cuando se expresa por primera vez en neuronas cultivadas, pero se va ubicando selectivamente a medida que avanza el desarrollo dendrítico (4,5).
Perfiles SDS-PAGE: En la SDS-PAGE, la MAP-2 de rata adulta migra como un doblete estrechamente asociado que tiene un peso molecular de aproximadamente 300 kD. Sin embargo, en las primeras etapas del desarrollo cerebral (día posnatal 10 en ratas), la MAP-2 migra como una sola banda que es idéntica a la banda de menor peso molecular del doblete MAP-2 adulto (MAP-2b). Más adelante en el desarrollo (días posnatales 17-18), la movilidad de MAP-2 cambia a la forma del doblete adulto. (En la médula espinal, la conversión a la forma adulta ocurre antes).
Immunogen
Proteína microtubular de cerebro bovino.
Application
Categoría de investigación
Neurociencia
Este anticuerpo anti-MAP2 conjugado con Alexa Fluor 488 se ha validado para utilizarse en IH para la detección de la MAP2.
Inmunohistoquímica
El usuario debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
NOTAS DE APLICACIÓN:
Inmunohistoquímica: El anti-MAP-2 puede utilizarse para teñir tejido (cerebro o médula espinal) fijado con paraformaldehído.
Subcategoría de investigación
Marcadores neuronales y gliales
Neurofilamentos y metabolismo neuronal
Physical form
Inmunoglobulina purificada conjugada con Alexa Fluor 488. Líquido en tampón fosfato con 15 mg/ml de BSA como estabilizador y azida sódica al 0,1 %.
Proteína A purificada
Storage and Stability
Mantener durante 1 año entre 2 y 8°C desde la fecha de envío. Distribuir en alícuotas para evitar congelaciones y descongelaciones repetidas. Para la recuperación máxima del producto, debe centrifugarse el vial original después de descongelar y antes de retirar la tapa.
Analysis Note
Control
Células T98G de glioblastoma humano, cerebro, cultivo neuronal.
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Alexa Fluor es una marca registrada de Molecular Probes, Inc.
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Erick Orozco Morato et al.
In vitro models, 1(4-5), 385-395 (2022-11-01)
Pathological pain is a prevalent condition that affects majority of adults with a variety of underlying disease conditions. Current available pharmacological pain treatments have several negative and potentially life-threatening side effects associated with their long-term use. Due to the heterogeneity
Michael Bucher et al.
eLife, 10 (2021-05-05)
Members of the SH3- and ankyrin repeat (SHANK) protein family are considered as master scaffolds of the postsynaptic density of glutamatergic synapses. Several missense mutations within the canonical SHANK3 isoform have been proposed as causative for the development of autism
Mengmeng Wang et al.
Frontiers in cellular neuroscience, 13, 447-447 (2019-11-22)
Social deficiency is one of the core syndromes of autism spectrum disorders (ASD), for which the underlying developmental mechanism still remains elusive. Anterior cingulate cortex (ACC) plays a key role in integrating social information and regulating social behavior. Recent studies
Chongjie Cheng et al.
Frontiers in pharmacology, 12, 708469-708469 (2021-08-18)
Microvascular failure is one of the key pathogenic factors in the dynamic pathological evolution after traumatic brain injury (TBI). Our laboratory and others previously reported that Annexin A2 functions in blood-brain barrier (BBB) development and cerebral angiogenesis, and recombinant human
Johannes Hradsky et al.
The journal of histochemistry and cytochemistry : official journal of the Histochemistry Society, 63(10), 793-804 (2015-06-28)
Calneuron-1 and -2 are members of the neuronal calcium-binding protein family (nCaBP). They are transmembrane Calmodulin-like EF-hand Ca(2+)-sensors, and a function in the control of Golgi-to-plasma membrane vesicle trafficking has been assigned to both proteins. In this paper, we describe
Artículos
Derivation and characterization of functional human neural stem cell derived oligodendrocyte progenitor cells (OPCs) that efficiently myelinate primary neurons in culture.