Key Documents
AB5905
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-transportador de glutamato vesicular 1
serum, Chemicon®
Sinónimos:
VGLUT1, BNPI
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
guinea pig
Quality Level
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
General description
El transportador de glutamato vesicular 1 (VGLUT1) está codificado por el gen cartografiado en el cromosoma humano 19q13. El VGLUT1 se expresa específicamente en las células neuronales del cerebro. Se caracteriza por un motivo parecido a dileucina C-terminal y dos dominios poliprolina distales al extremo C-terminal, incluido uno que se une al dominio BAR (Bin/amfifisina/Rvs) de la proteína endocítica, la endofilina.
Specificity
Reconoce al transportador de glutamato vesicular 1 (VGLUT1, BNPI {cotransportador de fosfato inorgánico dependiente de Na+ específico del cerebro}). El antisuero se ha probado en cortes de tejido del sistema nervioso central (SNC) de rata utilizando histoquímica con inmunofluorescencia. El antisuero marca principalmente las fibras y los terminales nerviosos. El VGLUT1 es un excelente marcador de los terminales nerviosos glutamatérgicos. El patrón de tinción para la tinción obtenida con el antisuero frente a VGLUT1 se corresponde con el patrón descrito utilizando otros antisueros frente a VGLUT1 (Bellocchio et al., 1998; Fremeau et al., 2001; Fujiyama et al., 2001; Sakata-Haga et al., 2001; Tong et al., 2001; Kaneko et al. 2002; Varoqui et al., 2002). La preabsorción del antisuero contra VGLUT1 con un péptido inmunógeno elimina toda la inmunotinción.
Immunogen
Péptido sintético a partir de la proteína VGLUT1 de rata que no se solapa con la VGLUT2. El inmunógeno está disponible como AG208.
Application
  • Aplicaciones probadas
    Análisis mediante inmunocitoquímica: una dilución 1:250 de un lote representativo detectó el transportador de glutamato vesicular 1 en células corticales de rata E18.
  • Nota: el usuario debe determinar las diluciones de trabajo óptimas ya que las muestras y las condiciones experimentales pueden variar con el usuario final
Target description
62 kDa
Physical form
Suero de conejillo de indias en acida sódica al 0,1 %.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
Visite la Librería de documentos
Activation of NMDA Receptors in Lumbar Spinothalamic Cells is Required for Ejaculation.
Staudt MD, de Oliveira CV, Lehman MN, McKenna KE, Coolen LM.
Journal of Sexual Medicine null
Depletion of spinal 5-HT accelerates mechanosensory recovery in the deafferented rat spinal cord
Cragg JJ, et al.
Experimental Neurology, 222(2), 277-284 (2010)
Assignment of SLC17A6 (alias DNPI), the gene encoding brain/pancreatic islet-type Na+-dependent inorganic phosphate cotransporter to human chromosome 11p14.3
Aihara Y, et al.
Cytogenetics and Cell Genetics (2001)
Lentiviral delivery of a vesicular glutamate transporter 1 (VGLUT1)-targeting short hairpin RNA vector into the mouse hippocampus impairs cognition
King MV, et al.
Neuropsychopharmacology, 39(2), 464-476 (2014)
Xia Chen et al.
PloS one, 6(2), e17072-e17072 (2011-03-02)
The success of transplants of neural tissue into the adult dentate gyrus in generating mature neurons is highly variable. Here we address the roles of the origin of the tissue and its pre-implantation preparation, and show that both are critical.