Key Documents
MAB3420
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-Tau-1, clon PC1C6
clone PC1C6, Chemicon®, from mouse
Sinónimos:
Anti-Tau Antibody
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified antibody
clone
PC1C6, monoclonal
species reactivity
human, rat, bovine
packaging
antibody small pack of 25 μg
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotype
IgG2a
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Se ha observado que Tau, una proteína de unión a microtúbulos que sirve para estabilizar los microtúbulos en los axones en crecimiento, se encuentra hiperfosforilada en los filamentos helicoidales emparejados (PHF), el principal componente fibroso de las lesiones neurofibrilares asociadas con la enfermedad de Alzheimer. Se cree que la hiperfosforilación de Tau es el evento crítico que conduce al ensamblaje de los PHF. Se han identificado seis isoformas de la proteína Tau, todas ellas fosforiladas por la glucógeno sintasa cinasa 3 (GSK 3). Ubicación celular y subcelular: In situ, el anti-tau-1 tiene una especificidad estricta por los axones de las neuronas. El anticuerpo no tiñe los cuerpos celulares ni las dendritas de las neuronas, tampoco tiñe ningún otro tipo de célula (4). Sin embargo, esta especificidad intracelular in vivo no se mantiene en cultivo: el anti-tau-1 tiñe el axón, los cuerpos celulares y las dendritas de las neuronas de hipocampo de rata en cultivo (5). Originalmente se pensaba que la especificidad del anti-tau-1 representaba la expresión restringida de tau en los axones. Estudios posteriores revelaron que esta especificidad depende del estado de fosforilación. En muestras desfosforiladas (muestras tratadas con fosfatasa alcalina) el anti-tau-1 tiñe los astrocitos, las células gliales perineuronales y los axones, los cuerpos celulares y las dendritas de las neuronas, mientras que en muestras no tratadas, el anti-tau-1 tiñe sólo los axones (6). (El epítopo reconocido por el anti-tau-1 está probablemente en o cerca de un sitio fosforilado).
Specificity
El anticuerpo anti-Tau-1 se une a todas las especies electroforéticas conocidas de tau en cerebro humano, de rata y bovino (SDS-PAGE unidimensional). Sin embargo, hay cierto sesgo no fosforilado con el clon PC1C6, ya que parece reconocer sólo los sitios de serina desfosforilada en 195, 198, 199 y 202 {Szendrei, et al 1993;&http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi-cmd=Retrieve db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=7680727}. Consulte también Billingsley & Kincaid, 1997 Biochem J 323:577-591 si desea más información de cartografía en PC1C6.
Immunogen
Proteínas asociadas a microtúbulos bovinos desnaturalizadas purificadas.
Application
Categoría de investigación
Neurociencia
El anticuerpo anti-Tau-1, clon PC1C6, es un anticuerpo contra la Tau-1 para utilizar en IH y WB con más de 65 citas en productos.
Inmunotransferencia Western: Las proteínas de los microtúbulos cerebrales bovinos purificadas mediante dos ciclos de montaje y desmontaje (9) se disuelven en tampón de muestras SDS-PAGE. Se cargan cinco microgramos de la preparación microtubular por carril en un gel de gradiente SDS-PAGE del 4% al 20% a lo largo de marcadores de peso molecular laterales (14,3 - 200 kD). Después de su separación mediante electroforesis, las proteínas se transfieren a la nitrocelulosa. La proteína Tau se detecta en una serie de 5 bandas (52-68 kD) con aproximadamente 5 ng/ml de anti-tau1.
Inmunofluorescencia: una dilución de 1:1000 de este anticuerpo detectó la proteína Tau en neuronas primarias de ratón. (Basnet, N., et al. (2018). Nat. Cell Biol. 20(10); 1172-1180.
Immunohistoquímica: 5 μg/ml; tiñe principalmente los axones en el tejido; sin embargo, en cultivo la expresión de Tau no se limita a los axones.
El usuario debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Protocolo de inmunohistoquímica
Desfosforilación de cortes de tejido (opcional)
Se recomienda desfosforilación con fosfatasa alcalina para la tinción de los ovillos neurofibrilares en el tejido cerebral de Alzheimer con anti-tau-1 (6). Este tratamiento cambia el patrón de tinción del anti-tau-1 para incluir los cuerpos celulares, las dendritas y los axones de las neuronas. En muestras sin tratar, el anti-tau-1 tiñe sólo los axones.
1. Incube los cortes de tejido a +32°C durante 2,5 horas con agitación constante en la siguiente disolución: Tris-HCl 100 mM, pH 8,0; 130 unidades/ml de fosfatasa alcalina, PMSF 1 mM, 10 μg/ml de pepstatina y 10 μg/ml de leupeptina.
2. Enjuague dos veces los cortes, 3 minutos por enjuague, con Tris-HCl 100 mM, pH 8,0.
Tinción anti-tau-1
1. Bloquee la unión inespecífica incubando los cortes en PBS que contenga un 1 % (v/v) de suero animal normal y un 0,03 % (p/v) de Triton X-100. El suero animal debe proceder de la misma especie que el anticuerpo secundario.
2. Enjuague 3 veces con PBS, 3 minutos por enjuague.
3. Incube los cortes con anti-tau-1, aproximadamente 5 μg/ml, diluido en PBS que contenga un 1 % (v/v) de suero animal normal.
4. Lave con PBS, cambiando la disolución 3 veces en un período de 3 minutos.
5. Detecte con un sistema convencional de detección de anticuerpos secundarios (10-13).
Subcategoría de investigación
Enfermedades neurodegenerativas
Target description
5 bandas (52–68 kDa)
Linkage
Sustituye a: AB1512
Physical form
Presentación: Purificada
Proteína A purificada
Tampón fosfato 0,02 M, pH 7,6, NaCl 0,25 M y azida sódica al 0,1 %
Storage and Stability
Mantener durante 1 año a -20°C desde la fecha de envío. Distribuir en alícuotas para evitar congelaciones y descongelaciones repetidas. Para la recuperación máxima del producto, debe centrifugarse el vial original después de descongelar y antes de retirar la tapa.
Analysis Note
Control
Tejido cerebral de Alzheimer (se recomienda desfosforilación con fosfatasa alcalina para la tinción de los ovillos neurofibrilares del tejido cerebral de Alzheimer) o células de glioblastoma T98G humanas
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Optional
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Gradients of substrate-bound laminin orient axonal specification of neurons.
Dertinger, SK; Jiang, X; Li, Z; Murthy, VN; Whitesides, GM
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
Centrosome motility is essential for initial axon formation in the neocortex.
de Anda, FC; Meletis, K; Ge, X; Rei, D; Tsai, LH
The Journal of Neuroscience null
Both the establishment and the maintenance of neuronal polarity require active mechanisms: critical roles of GSK-3beta and its upstream regulators.
Jiang, Hui, et al.
Cell, 120, 123-135 (2005)
Interaction of nonreceptor tyrosine-kinase Fer and p120 catenin is involved in neuronal polarization.
Lee, Seung-Hye
Molecules and Cells, 20, 256-262 (2005)
Katharina R L Schmitt et al.
Brain pathology (Zurich, Switzerland), 20(4), 771-779 (2010-01-15)
Systemic or brain-selective hypothermia is a well-established method for neuroprotection after brain trauma. There is increasing evidence that hypothermia exerts beneficial effects on the brain and may also support regenerative responses after brain damage. Here, we have investigated whether hypothermia
Artículos
Immunofluorescence uses antibody-conjugated fluorescent molecules for protein localization, modification confirmation, and protein complex visualization.
Immunofluorescence uses antibody-conjugated fluorescent molecules for protein localization, modification confirmation, and protein complex visualization.
Immunofluorescence uses antibody-conjugated fluorescent molecules for protein localization, modification confirmation, and protein complex visualization.
Immunofluorescence uses antibody-conjugated fluorescent molecules for protein localization, modification confirmation, and protein complex visualization.
Ver todo
Protocolos
Tips and troubleshooting for FFPE and frozen tissue immunohistochemistry (IHC) protocols using both brightfield analysis of chromogenic detection and fluorescent microscopy.
Tips and troubleshooting for FFPE and frozen tissue immunohistochemistry (IHC) protocols using both brightfield analysis of chromogenic detection and fluorescent microscopy.
Tips and troubleshooting for FFPE and frozen tissue immunohistochemistry (IHC) protocols using both brightfield analysis of chromogenic detection and fluorescent microscopy.
Tips and troubleshooting for FFPE and frozen tissue immunohistochemistry (IHC) protocols using both brightfield analysis of chromogenic detection and fluorescent microscopy.