Merck
Todas las fotos(5)
Key Documents
MAB1572
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-parvalbúmina
ascites fluid, clone PARV-19, Chemicon®
Sinónimos:
Anti-D22S749
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
PARV-19, monoclonal
species reactivity
feline, rabbit, goat, frog, fish, human, pig, bovine, rat, mouse, canine
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PVALB(5816)
General description
La parvalbúmina es una albúmina de unión al calcio. Tiene tres motivos de mano EF y está estructuralmente relacionada con la calmodulina y la troponina C. La parvalbúmina está localizada en los músculos de contracción rápida, donde su concentración es la más elevada, y en el cerebro y algunos tejidos endocrinos. La parvalbúmina está presente en las interneuronas GABAérgicas del sistema nervioso, expresada predominantemente por las neuronas en candelabro y en cesta de la corteza.
Specificity
Parvalbúmina. El anticuerpo reaccionará con la parvalbúmina del cerebro y del músculo. Mediante inmunotransferencia reconoce una proteína de 12 kDa. El anticuerpo está dirigido contra un epítopo en el primer sitio de unión al Ca2+ y tiñe específicamente la forma de parvalbúmina unida al Ca2+.
Immunogen
Parvalbúmina purificada de músculo de rana
Application
Categoría de investigación
Neurociencia
El anticuerpo anti-parvalbúmina es un anticuerpo contra la parvalbúmina para utilizar en IC, IH(P) y WB.
Inmunohistoquímica:
Se utilizó un lote anterior por inmunoperoxidasa indirecta a la dilución 1:1.000-1:2.000. El anticuerpo actúa sobre cortes de tejido de cerebelo de rata fijados en formol e incluidos en parafina de un lote anterior. La fijación no parece afectar a la capacidad de MAB1572 para detectar la parvalbúmina.
Inmunocitoquímica:
Se utilizó un lote anterior de este anticuerpo en neuronas cultivadas.
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Subcategoría de investigación
Neurociencia de la transmisión de señales
Quality
Evaluada sistemáticamente mediante transferencia Western en lisado cerebral de ratón.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia:
Una dilución 1:1000 de este lote detectó la parvalbúmina en 10 μg de lisado de cerebro de ratón.
Target description
12 kDa
Physical form
Líquido ascítico, IgG1 monoclonal de ratón
Sin purificar
Storage and Stability
Estable durante 1 año a -20ºC desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Tejido cerebral, neuronas cultivadas
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Optional
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Robert Esterberg et al.
The Journal of clinical investigation, 126(9), 3556-3566 (2016-08-09)
Exposure to aminoglycoside antibiotics can lead to the generation of toxic levels of reactive oxygen species (ROS) within mechanosensory hair cells of the inner ear that have been implicated in hearing and balance disorders. Better understanding of the origin of
Stress impairs GABAergic network function in the hippocampus by activating nongenomic glucocorticoid receptors and affecting the integrity of the parvalbumin-expressing neuronal network.
Hu, W; Zhang, M; Czeh, B; Flugge, G; Zhang, W
Neuropsychopharmacology null
Response features of parvalbumin-expressing interneurons suggest precise roles for subtypes of inhibition in visual cortex.
Runyan, CA; Schummers, J; Van Wart, A; Kuhlman, SJ; Wilson, NR; Huang, ZJ; Sur, M
Neuron null
Andrei Avanesov et al.
Methods in cell biology, 100, 153-204 (2010-11-30)
The zebrafish is one of the leading models for the analysis of the vertebrate visual system. A wide assortment of molecular, genetic, and cell biological approaches is available to study zebrafish visual system development and function. As new techniques become
Patricia R Jusuf et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 31(7), 2549-2562 (2011-02-18)
Multipotent progenitors in the vertebrate retina often generate clonally related mixtures of excitatory and inhibitory neurons. The postmitotically expressed transcription factor, Ptf1a, is essential for all inhibitory fates in the zebrafish retina, including three types of horizontal and 28 types