Key Documents
AB143
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-colina acetiltransferasa (ChAT)
serum, Chemicon®
Sinónimos:
Choline acetylase, acetyl CoA:choline O-acetyltransferase, choline acetyltransferase
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, human, feline, bat, rat, monkey
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
cat ... Chat(751512)
human ... CHAT(1103)
mouse ... Chat(12647)
rat ... Chat(290567)
rhesus monkey ... Chat(709977)
General description
La acetilcolina (ACh) es un neurotransmisor común de las motoneuronas, las neuronas autónomas preganglionares, las neuronas parasimpáticas posganglionares, una variedad de regiones del cerebro y algunas células madre semejantes a neuronas emergentes. El metabolismo de la acetilcolina es relativamente sencillo. Intervienen sólo dos enzimas: la colina acetiltransferasa (ChAT) para la síntesis y la acetilcolinesterasa (AChE) para la degradación. Además, la acetilcolina no tiene más función en las neuronas que la neurotransmisión, y parece ser específica de neurona. Parece que sólo las neuronas colinérgicas tienen cantidades significativas de ChAT, lo que hace del anti-colina acetiltransferasa un marcador específico útil.
Specificity
Neuronas colinérgicas en el cerebro y el sistema nervioso central.
No se ha confirmado reactividad con otras especies con IHC.
Application
El anticuerpo anti-colina acetiltransferasa (ChAT) es un anticuerpo contra la colina acetiltransferasa (ChAT) para utilizar en IH, IH(P), IP y WB con más de 70 citas de productos.
Inmunoprecipitación:
una dilución 1:200 de un lote anterior inmunoprecipitó la ChAT activa de 68 kDa de cerebro y placenta. También precipita una proteína de 27 kDa que se co-expresa con la ChAT (pero que carece de actividad ChAT) en algunas neuronas colinérgicas del sistema nervioso central de los humanos y posiblemente otros mamíferos.
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas y los protocolos.
Quality
Evaluada habitualmente mediante inmunohistoquímica (parafina) en tejido de corteza cerebral sana.
Análisis mediante inmunohistoquímica (parafina):
Tinción de la ChAT (Nº de ref. AB143) en la corteza cerebral sana. Tejido tratado sin recuperación antigénica. El anticuerpo se diluyó a 1:100 utilizando detección IHC-Select con HRP-DAB. La inmunorreactividad se ve como un patrón de tinción en el cuerpo celular, las dendritas y los axones de las neuronas (marrón).
Physical form
Antisueros policlonales de conejo, líquido, sin conservantes.
Analysis Note
Control
Tejido de la corteza cerebral.
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
S W Wang et al.
Genes & development, 15(1), 24-29 (2001-01-13)
math5 is a murine orthologue of atonal, a bHLH proneural gene essential for the formation of photoreceptors and chordotonal organs in Drosophila. The expression of math5 coincides with the onset of retinal ganglion cell (RGC) differentiation. Targeted deletion of math5
Marc R Kamke et al.
Neuron, 48(4), 675-686 (2005-11-23)
The putative role of the basal forebrain cholinergic system in mediating lesion-induced plasticity in topographic cortical representations was investigated. Cholinergic immunolesions were combined with unilateral restricted cochlear lesions in adult cats, demonstrating the consequence of cholinergic depletion on lesion-induced plasticity
Chun Yang et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 34(8), 2832-2844 (2014-02-21)
The basal forebrain (BF) plays an important role in the control of cortical activation and attention. Understanding the modulation of BF neuronal activity is a prerequisite to treat disorders of cortical activation involving BF dysfunction, such as Alzheimer's disease. Here
Silencing of Cholinergic Basal Forebrain Neurons Using Archaerhodopsin Prolongs Slow-Wave Sleep in Mice.
Shi, YF; Han, Y; Su, YT; Yang, JH; Yu, YQ
Testing null
Nancy Lee et al.
The Journal of comparative neurology, 525(5), 1206-1215 (2016-11-05)
Exogenous ciliary neurotrophic factor (CNTF) administration promotes the survival of motor neurons in a wide range of models. It also increases the expression of the critical neurotransmitter enzyme choline acetyltransferase (ChAT) by in vitro motor neurons, likely independent of its